主要文件
1.51419
Supelco
manu-CART® "10"-II cartridge holder for LiChroCART® 10 mm i.d. HPLC-cartridges
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115709
技術
HPLC: suitable
品質等級
儲存溫度
no temp limit
相关类别
一般說明
manu-CART "10" II cartridge holder for 10 mm i.d. LiChroCART cartridges.
分析報告
Extent of testing (visual test): passes test
法律資訊
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MANU-CART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany