主要文件
1.50450
Supelco
SeQuant ZIC®-HILIC 200Å (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 50 mm x 2.1 mm HPLC Column, PEEK-lined stainless steel
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115709
product name
SeQuant ZIC-HILIC 5µm,200Å 50 x 2.1 mm, PEEK-lined stainless steel column, suitable for HPLC
材料
PEEK-lined stainless steel column
品質等級
agency
suitable for USP L114
產品線
SeQuant
特點
endcapped: no
參數
550 bar pressure
70 °C max. temp.
技術
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
柱長度 × 內徑
5 cm × 2.1 mm
基質
fully porous particle
基質活性組
ZIC-HILIC bonding phase
粒徑
5 μm
孔徑
200 Å pore size
工作pH值
2-7.5
分離技術
hydrophilic interaction (HILIC)
儲存溫度
no temp limit
一般說明
SeQuant ZIC®-HILIC 柱 用于截留和分离所有类型的极性和亲水化合物,适用于高选择性、可复制、稳定的色谱分析。 二氧化硅基ZIC®-HILIC吸附剂有键合的固定相,该固定相由高极性永久两性离子组成。1:1 两性离子电荷平衡有利于分析选择性,使得ZIC®-HILIC 柱总体呈电中性,具有重要的弱离子相互作用。方法开发过程中不依赖于pH的永久两性离子有利于调节ZIC®-HILIC柱的选择性,确保洗脱剂优化过程中只有分析物(而不是柱)受到影响。200 Å的孔径使该柱特别适合于HILIC条件下较大极性分子的分离。柱尺寸为50 mm 长x 2.1 mm内径,是以低滞留体积的UHPLC仪器或优化的HPLC仪器分离极性化合物的最佳选择。由于其有利的截留特性和稳定的性能,SeQuant HILIC 柱备受全球无数实验室的青睐。例如,美国食品药品管理局推荐将SeQuant ZIC®-HILIC 用于分析三聚氰胺和相关物质。SeQuant HILIC柱具有良好的稳定性和低流失。这些特点令其特别适用于LC-MS应用,在这种应用中高背景噪音会导致信号抑制和对定量测定的干扰,同时增加仪器磨损。高稳定性令这些高效的HILIC柱受到传统HPLC应用的青睐。了解更多Supelco HPLC 柱系列和方法开发的信息:手册:HPLC 和 UHPLC Column 柱选择指南 手册:HPLC实用指南- 方法开发指南
分析報告
理论塔板数(N/m)(胞嘧啶): ≥ 60000
对称性(胞嘧啶):0.95 - 1.40
法律資訊
SeQuant is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ZIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ZIC-HILIC is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany