产品名称
Purospher® STAR SI (5 µm) LiChroCART™ 250-4.6, L × I.D. 250 mm x 4.6 mm LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
物料
stainless steel column
质量水平
Agency
suitable for USP L3
产品线
Purospher®
特点
endcapped: no
包装
1 ea of
参数
250 bar pressure
65 °C max. temp.
技术
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
色谱柱长度 × 内径
25 cm × 4.6 mm
表面积
330 m2/g
基质
fully porous particle
基质活性基团
Silica bonding phase
粒径
5 μm
孔径
120 Å pore size
工作pH范围
2-7.5
分离技术
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
储存温度
no temp limit
一般描述
Purospher® STAR Si封端5 µm HPLC 柱为可溶于有机溶剂的低分子量化合物带来最高的正相色谱分离效率。Purospher® STAR Si, 5 µm LiChroCART™ 250-4.6是一种小柱,需要使用manuCART™ 柱支架 商品编号1.51486.0001。manuCART™可用于容纳一个带有或不带4-4 mm保护柱的柱状色谱柱。推荐的保护柱为Purospher® STAR RP-8 封端(5 µm) LiChroCART™ 4-4 商品编号1.50249.0001。安装有manuCART™柱状色谱柱支架的LiChroCART™柱状色谱柱只需用手将其握住即可操作,其最大稳定压力为250bar。对于更高的压力稳定性要求,可使用Purospher® STAR Si, 5 µm Hibar® RT 250-4.6 HPLC柱,商品编号 1.51911.0004。250 mm长 x 4.6 mm内径的柱尺寸是HPLC分离复杂样品的最佳选择,节省大量溶剂,改善灵敏度。了解更多有关Purospher® STAR HPLC和 UHPLC 柱的更多信息了解更多有关Supelco HPLC柱系列和方法开发的信息:手册:HPLC和UHPLC色谱柱选择指南宣传册:HPLC实践指南 - 方法开发指南
应用
可用于黄曲霉毒素、类胡萝卜素、油、脂溶性维生素、脂质和脂肪酸的分离。
特点和优势
- 超纯二氧化硅(99.999%)具有良好的峰对称性
- 分离效率高
- 批次间可再现的结果
- 用于正相或HILIC 条件(需要以 HILIC 流动相冲洗)
- 在LC-MS应用中有良好的稳定性
分析说明
压力: ≤ 60 bar
理论塔板数(N/m)(2-硝基甲苯): ≥ 60000
对称性(2-硝基甲苯):0.8 - 1.4
容量系数(2-硝基甲苯):0.5 - 2.0
理论塔板数(N/m)(2-硝基甲苯): ≥ 60000
对称性(2-硝基甲苯):0.8 - 1.4
容量系数(2-硝基甲苯):0.5 - 2.0
法律信息
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MANUCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Purospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany