主要文件
1.50142
Supelco
Purospher® RP-18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 125 mm x 4 mm LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
别名:
Purospher® RP-18 (5 µm)
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115709
NACRES:
SB.52
产品名称
Purospher® RP-18 (5 µm) LiChroCART 125-4, L × I.D. 125 mm x 4 mm LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
物料
stainless steel column
质量水平
Agency
suitable for USP L1
产品线
Purospher®
特点
endcapped: no
包装
1 ea of
标记范围
18.5% Carbon loading
参数
250 bar pressure
65 °C max. temp.
技术
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Medium)
色谱柱长度 × 内径
12.5 cm × 4 mm
基质
fully porous particle
基质活性基团
C18 bonding phase
粒径
5 μm
孔径
90 Å pore size
工作pH值
2-7.5
分离技术
reversed phase
储存温度
no temp limit
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
HPLC柱
Purospher® RP-18专门用于使用简单的中性洗脱液对有问题的碱性化合物进行分离。此外,Purospher<TMSYMBOL></TMSYMBOL> RP-18可以使亲水性化合物与水性流动相分离。Purospher<TMSYMBOL></TMSYMBOL> RP-18是基于高纯度无金属二氧化硅。表面的多步化学修饰和失活可实现碱性和螯合化合物的峰尾自由洗脱。Purospher<TMSYMBOL></TMSYMBOL> RP-18不适用于酸性化合物的分离。Purospher<TMSYMBOL></TMSYMBOL> RP-18的良好化学稳定性使得能够在pH值为8时长时间使用流动相条件。与HPLC系统的连接通过使用manu-CART NT柱支架(1.51486)完成。
分析说明
压力: ≤ 70 bar
理论塔板数(N/m)(甲苯): ≥ 70000
对称性(甲苯):0.8-1.4
容量系数(甲苯): ≥ 1.0
法律信息
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MANUCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Purospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany