主要文件
14-939-M
Sigma-Aldrich
ErbB2,活性
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
生物源
human
品質等級
分子量
Mw 69 kDa
製造商/商標名
Upstate®
技術
activity assay: suitable (kinase)
NCBI登錄號
一般說明
一种蛋白酪氨酸激酶,是几种细胞表面受体复合物的一部分,但配体结合显然需要一个共受体。神经调节蛋白-受体复合物的必需成分,尽管神经调节蛋白不单独与其相互作用。GP30是该受体的潜在配体。调节外周微管(MTs)的生长和稳定。ERBB2激活后,MEMO1-RHOA-DIAPH1信号通路引起磷酸化,从而抑制细胞膜上的GSK3B。这可以防止APC和CLASP2的磷酸化,从而使其与细胞膜结合。反过来,膜结合的APC允许MACF1定位在细胞膜上,这是微管捕获和稳定所必需的
應用
研究类别
信号传导
生化/生理作用
蛋白质靶标:ErbB2
靶标亚家族:TK
包裝
也可提供250μg规格的产品(目录号14-939M)和散装产品(目录号14-939-K)。
品質
通过聚(Glu,Tyr)(4:1)的磷酸化进行常规评估
外觀
使用固定化金属亲和色谱法纯化。
在50mM Tris/HCl pH7.5、150mM NaCl,0.5 mM EDTA,0.01%CHAPS,50%甘油,2mM DTT中的蛋白。 冷冻溶液。
儲存和穩定性
在-70°C下可保存6个月
其他說明
比活相关数据,请参阅检验报告以获取该酶的单独批次。
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1