14-783-M
PI3激酶(p110α(E545K)/p85α),10 µg
Complex of N-terminal 6His-tagged, recombinant, full-length human p110α containing the mutation E545K & untagged, recombinant, full-length human p85α. For use in Kinase Assays.
别名:
PI 3-K, p110-alpha, 磷脂酰肌醇-3-激酶, 磷脂酰肌醇-4,5-二磷酸-3-激酶催化亚基alpha, 磷脂酰肌醇3-激酶复合物IA型,p110alpha/p85alpha
登录查看公司和协议定价
所有图片(1)
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
推荐产品
生物源
human
品質等級
重組細胞
expressed in Sf21 cells
形狀
liquid
分子量
Mw 125.3 kDa (p110α; E545K)
Mw 83.7 kDa (p85α)
製造商/商標名
Upstate®
技術
activity assay: suitable (kinase)
顏色
colorless
溶解度
water: soluble
NCBI登錄號
UniProt登錄號
儲存溫度
−70°C
基因資訊
human ... PIK3CA(5290)
一般說明
研究领域:细胞信号传导
PI3激酶是N末端6His标记的重组全长人p110的复合物α包含突变E545K和未标记的重组全长人p85α。
PI3激酶是N末端6His标记的重组全长人p110的复合物α包含突变E545K和未标记的重组全长人p85α。
生化/生理作用
磷脂酰肌醇-3-激酶 (PI3K)的p110α (PIK3CA)/p85α (PIK3R1) 亚型,在各种细胞过程的调节中起关键作用。 这些过程包括细胞存活、增殖、迁移、侵入和转移。此外, 涉及PI3K 的p110α亚型信号传导通路诱发运动引起的生理学心脏肥厚。PIK3 在蛋白激酶B或Akt (PKB/Akt)的活化中起关键作用,Akt (PKB/Akt)是胰岛素和生长因子信号传导通路的必要成分。此外,PIK3参与PIP3(3,4,5-三磷酸磷脂酰肌醇)的合成,PIP3是PI3K/Akt 通路中的关键信号传导分子。这些重要功能突显了PIK3在调节重要细胞信号传导过程(包括肌醇磷酸代谢)中的关键作用。PIK3CA 突变可改变肿瘤免疫原性,可能影响其对免疫治疗的敏感性(susceptibility)。E545K替代是p110α中的体细胞突变,已与结肠和脑部肿瘤相关。结合体外和体内研究表明,该突变赋予比野生型更高的脂质激酶活性,并且能够诱导致癌转化。
包裝
也提供250 μg的规格-订购250 μg的规格时,请致电咨询价格和供货情况,参考目录号14-783M。
儲存和穩定性
自发货之日起可在-70°C保存。 为了最大程度地回收产品,在取下盖子之前,将原始样品瓶进行离心。
在冷却水中快速解冻小瓶,并立即置于冰上。 将未使用的物料分装到预冷的微量离心管中,并立即在液氮中速冻小瓶,然后在-70°C下重新储存。
在冷却水中快速解冻小瓶,并立即置于冰上。 将未使用的物料分装到预冷的微量离心管中,并立即在液氮中速冻小瓶,然后在-70°C下重新储存。
其他說明
比活相关数据,请参阅检验报告以获取该酶的单独批次。
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany