Agency
EP
JP
USP
质量水平
无菌性
γ-irradiated
表单
plate (ready-to-use)
特点
individually wrapped
组成
Lecithin
Polysorbate 80
Thioglycollate
包装
double packed of 40 units
制造商/商品名称
HYCON®
pH值(酸碱度)
7.3 ( in H2O)
应用
air monitoring
pharmaceutical
相容性
for use with RCS® High Flow Touch
储存温度
2-25°C
适用性
bacteria
fungi
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
伽马辐照胰蛋白酶大豆琼脂,双层包装;用于测定无菌环境中的总活菌计数。与RCS微生物空气采样器一起使用。保存于2-25°C。
琼脂条TC-y是即用型培养培养基,用于使用RCS®空气采样器评估空气中的微生物。将每个单独的琼脂条焊接到可重新密封的套筒中,并进行100%目视控制,以确保在关键环境中的最大安全性。将胰蛋白酶大豆琼脂填充在柔性背衬膜中。胰蛋白酶大豆琼脂(TSA,胰蛋白酶大豆琼脂大豆酪蛋白消化琼脂)是一种用于培养和分离各种细菌、酵母菌和霉菌的复合培养基。培养基中添加中和剂,如卵磷脂和聚山梨酯80
应用
琼脂试纸用于通过RCS®空气采样器监测环境空气和压缩气体。这些琼脂条经过伽马辐照并装入三袋,用于隔离器和关键环境中的特定应用。
法律信息
HYCON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RCS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
其他客户在看
相关内容
For easy and flexible microbiological monitoring of surfaces in the food & beverage industry.