主要文件
1.28210
SAFC
硫酸锌 七水合物
FCC, GB
制药生产
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ZnSO4 · 7H2O
CAS号:
分子量:
287.56
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
EC索引号:
231-793-3
等级
GMO free
Halal
Kosher
质量水平
Agency
GB
管理合规性
FCC
表单
powder
应用
food and beverages
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.7H2O.Zn/c1-5(2,3)4;;;;;;;;/h(H2,1,2,3,4);7*1H2;/q;;;;;;;;+2/p-2
InChI key
RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
Zinc sulfate is a mineral salt broadly used as supplement for nutrition.
包装
1282100003 (3X1 kg); 1282101001 (1 kg); 1282105001 (5 kg); 1282108025 (25 kg)
1282100003 (Sample kit); 1282101001 (Plastic bottle); 1282105001 (Plastic bottle); 1282108025 (PE bag in plastic bucket)
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3