主要文件
1.24511
Millipore
1,4-Dithioerythritol
for biochemistry
别名:
1,4-Dithioerythritol, Clelands reagent, 1,4-Dimercapto-2,3-butanediol, DTE
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H10O2S2
CAS号:
分子量:
154.25
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352104
EC索引号:
229-998-8
NACRES:
NA.21
质量水平
方案
≥98.0%
表单
lyophilized
反应适用性
reagent type: reductant
mp
83 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
SC[C@H](O)[C@H](O)CS
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4+
InChI key
VHJLVAABSRFDPM-ZXZARUISSA-N
分析说明
Assay (iodometric): ≥ 99 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting point: 81 - 85 °C
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3