技术
ion chromatography: suitable
pH值(酸碱度)
6 (20 °C in H2O)
密度
1.000 g/cm3 at 20 °C
应用
environmental
food and beverages
包装形式
single component solution
储存温度
15-25°C
分析说明
浓度 β(F⁻):990 - 1010 mg/l
测定方法:用硝酸镧溶液滴定
(可追溯至NIST SRM 682)
方法的准确度: ± 2 mg/l
测定方法:用硝酸镧溶液滴定
(可追溯至NIST SRM 682)
方法的准确度: ± 2 mg/l
法律信息
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
nwg