主要文件
1.17083
Millipore
MAS-100 Iso®系列弯头
with 2 Tri-Clamps, stainless steel, 90 Degree connection pipe for MAS-100 Iso NT® and MAS-100 Iso MH® installations
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122409
NACRES:
NA.74
材料
stainless steel
stainless steel elbow(s)
agency
non-compendial
特點
installed
包裝
pkg of 1 kit
應用
air monitoring
pharmaceutical
相容性
for use with MAS-100 Iso®
儲存溫度
no temp limit
一般說明
带有2个三向夹钳的MAS-100 ISO NT®弯管接头是专门用于MAS-100 ISO NT®和MAS-100 ISO MH®的附加附件。专门开发了MAS 100 Iso系列微生物空气采样器,用于监测和测量洁净室、RABS和隔离器中固定采样位置的微生物污染。两个内径为21.7 mm、外径为50.5 mm的三向夹钳用于连接不锈钢或加强硅胶管与采样头底座和仪器。必要时,弯管接头有助于以90°角弯曲连接。
應用
带有2个三向夹钳的MAS-100 ISO NT®弯管接头是专门用于连接仪器的附加附件。MAS-100 Iso系列器械广泛用于制药应用。
法律資訊
MAS-100 ISO is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 ISO MH is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 ISO NT is a registered trademark of MBV AG
儲存類別代碼
10-13 - German Storage Class 10 to 13