主要文件
1.00687
Supelco
BOD Test, photometric
photometric, 0.5-3000 mg/L (BOD), Spectroquant®
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116116
NACRES:
NA.24
产品名称
BOD测试管, photometric, 0.5-3000 mg/L (BOD), Spectroquant®
产品线
Spectroquant®
质量水平
用途
sufficient for 50 tests
分析物功能类别
biochemical oxygen demand (BOD)
测量范围
0.5-3000 mg/L (BOD)
技术
photometry: suitable
相容性
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
检测方法
photometric (mod. Winkler method)
储存温度
15-25°C
一般描述
方法:光度法 0.5-3000 mg/l Spectroquant®
BOD(生化需氧量)定义为微生物为了氧化降解样品中的有机物质而消耗的氧气量。按照改良的Winkler法,使用细胞测试可以轻松有效地测定BOD。我们所有的细胞和试剂测试试剂盒都配备了独特的实时ID(二维条码),可实现无缝方法识别,并包含相关必要信息,例如批号、有效期和自动校准更新。
Spectroquant® 反应池测试随附预装的16 mm圆形反应池以及根据说明书中所述流程进行分析所需的所有试剂。
法律信息
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - STOT RE 2
储存分类代码
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2