主要文件
1.13116
Millipore
GranuCult®酵母提取物琼脂
ISO 6222, for yeasts, for molds, suitable for microbiological culture
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41106213
NACRES:
NA.74
Agency
ISO 6222
USDA-FSIS
质量水平
管理合规性
FDA (BAM)
无菌性
non-sterile
表单
granular
制造商/商品名称
GranuCult® prime
技术
microbiological culture: suitable
应用
food and beverages
microbiology
储存温度
15-25°C
适用性
molds
yeasts
一般描述
酵母提取物琼脂是一种颗粒状培养基,用于计数水和其他材料中的总微生物计数。该颗粒可确保在水中快速均匀地溶解。它还可以防止介质结块和吸入空气中的粉末。酵母提取物和蛋白胨提供含氮化合物,维生素B复合物和其他生长营养素。该培养基不含任何抑制剂或指示剂,营养成分相对丰富。
应用
建议使用酵母膏琼脂测定水和其他材料中的总微生物含量。
分析说明
外观(澄清度):澄清
外观(颜色):淡黄色至黄褐色
pH值(25 °C):7.0 - 7.4
根据最新版本的DIN EN ISO 11133进行生长促进测试。
培养:36 ± 2 °C需氧条件下44 ± 4小时
参考培养基上的接种物(大肠埃希菌 ATCC 8739(WDCM 00012)):
参考培养基上的接种物(大肠埃希菌ATCC 25922(WDCM 00013)):
参考培养基上的接种物(枯草芽孢杆菌ATCC 6633(WDCM 00003)):
参考培养基上的接种物(铜绿假单胞菌ATCC 27853(WDCM 00025)):
菌落计数(大肠埃希菌 ATCC 8739(WDCM 00012)):
菌落计数(大肠埃希菌 ATCC 25922(WDCM 00013)):
菌落计数(枯草芽孢杆菌 ATCC 6633(WDCM 00003)):
菌落计数(铜绿假单胞菌 ATCC 27853(WDCM 00025)):
在测试培养基上回收率(大肠埃希菌 ATCC 8739(WDCM 00012)):
≥ 70 %
在测试培养基上回收率(大肠埃希菌 ATCC 25922(WDCM 00013)):
≥ 70 %
在测试培养基上回收率(枯草芽孢杆菌 ATCC 6633(WDCM 00003)):
≥ 70 %
在测试培养基上回收率(铜绿假单胞菌 ATCC 27853(WDCM 00025)):
≥ 70 %
孵育:20 - 25 °C需氧条件下68 ± 4小时
参考培养基上的接种物(大肠埃希菌 ATCC 8739(WDCM 00012)):
参考培养基上的接种物(大肠埃希菌ATCC 25922(WDCM 00013)):
参考培养基上的接种物(枯草芽孢杆菌ATCC 6633(WDCM 00003)):
参考培养基上的接种物(铜绿假单胞菌ATCC 27853(WDCM 00025)):
菌落计数(大肠埃希菌 ATCC 8739(WDCM 00012)):
菌落计数(大肠埃希菌 ATCC 25922(WDCM 00013)):
菌落计数(枯草芽孢杆菌 ATCC 6633(WDCM 00003)):
菌落计数(铜绿假单胞菌 ATCC 27853(WDCM 00025)):
在测试培养基上回收率(大肠埃希菌 ATCC 8739(WDCM 00012)):
≥ 70 %
在测试培养基上回收率(大肠埃希菌 ATCC 25922(WDCM 00013)):
≥ 70 %
在测试培养基上回收率(枯草芽孢杆菌 ATCC 6633(WDCM 00003)):
≥ 70 %
在测试培养基上回收率(铜绿假单胞菌 ATCC 27853(WDCM 00025)):
≥ 70 %
70 %的回收率等于0.7的生产率值。
所示的菌落数为三次测定的总和。
参考培养基:酵母提取琼脂
法律信息
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs. The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Skin Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1