文件
1.12576
Supelco
Chemizorb® Hg
reagents and accessories for absorption of mercury
别名:
Mercury Absorbent
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
47131905
NACRES:
NB.51
品質等級
形狀
powder
技術
AAS: suitable
粒徑
<63 μm
儲存溫度
15-25°C
一般說明
Reagents and accessories for absorption of mercury
分析報告
Identity: passes test
Citric acid solution: about 20 %
法律資訊
CHEMIZORB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2