主要文件
1.01591
Supelco
Chemizorb® HF
Absorbent and neutralizer for spilled hydrofluoric acid, with indicator
别名:
HF 吸附剂
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
47131905
NACRES:
NB.51
蒸汽压
<20 hPa ( 20.0 °C)
质量水平
表单
powder (or fine grains)
堆积密度
180 kg/m3
储存温度
no temp limit
分析说明
同一性:通过测试
容量(用于酸): ≥ 60 %
法律信息
CHEMIZORB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3