主要文件
1.12400
Sigma-Aldrich
Bismuth
(powder) 99+
别名:
Bismuth
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Bi
CAS号:
分子量:
208.98
MDL编号:
UNSPSC代码:
12141706
EC索引号:
231-177-4
NACRES:
NA.22
蒸汽压
1 hPa ( 840 °C)
质量水平
效能
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
沸点
1564 °C/1013 hPa
mp
271 °C
密度
9.78 g/cm3 at 20 °C
堆积密度
6000 kg/m3
储存温度
no temp limit
SMILES字符串
[Bi]
InChI
1S/Bi
InChI key
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
nwg