About This Item
经验公式(希尔记法):
H2Ti
CAS号:
分子量:
49.88
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352306
EC索引号:
231-726-8
NACRES:
NA.22
推荐产品
等级
for analytical purposes
质量水平
反应适用性
reagent type: reductant
mp
>400 °C
转变温度
flash point >400 °C
密度
3.76 g/cm3 at 20 °C
堆积密度
1400 kg/m3
储存温度
no temp limit
SMILES字符串
[Ti+2].[H-].[H-]
InChI
1S/Ti.2H/q+2;2*-1
InChI key
KAZWGWWZKAHTKC-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Identity (elemental analysis): passes test
Assay (potentiometric): ≥ 98.0 %
H (Hydrogen): 3.6 - 4.4 %
Assay (potentiometric): ≥ 98.0 %
H (Hydrogen): 3.6 - 4.4 %
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Flam. Sol. 1
储存分类代码
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3