Key Documents
1.12211
Sigma-Aldrich
钴粉
99+
别名:
钴粉
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Co
CAS号:
分子量:
58.93
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141710
酶委員會索引編號:
231-158-0
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
solid
效力
6170 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
1493 °C
體積密度
850 kg/m3
儲存溫度
no temp limit
InChI
1S/Co
InChI 密鑰
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
分析報告
含量测定(复杂测定): ≥ 99.0 %
Ni(镍): ≤ 0.1 %
粒径(d50):1 - 5 µm
同一性(元素分析):通过测试
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
儲存類別代碼
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 4
1 of 4