主要文件
1.12171
Sigma-Aldrich
Gallium(III) nitrate hydrate 98+
Gallium(III) nitrate hydrate 98+. CAS 69365-72-6, pH 2 (50 g/l, H₂O, 20 °C).
别名:
Gallium(III) nitrate hydrate 98+
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Ga(NO3)3 · xH2O
CAS号:
分子量:
255.74 (anhydrous basis)
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
EC索引号:
236-815-5
NACRES:
NA.22
表单:
solid
质量水平
表单
solid
pH值(酸碱度)
2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
65 °C
储存温度
no temp limit
SMILES字符串
[Ga](O[N+](=O)[O-])(O[N+](=O)[O-])O[N+](=O)[O-].O
InChI
1S/Ga.3NO3.H2O/c;3*2-1(3)4;/h;;;;1H2/q+3;3*-1;
InChI key
YVFORYDECCQDAW-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (complexometric, calc. on the ignited basis): ≥ 98.0 %
Ga (Gallium): 15.0 - 25.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
象形图
Flame over circleExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3