主要文件
1.12067
Sigma-Aldrich
Lead
fine powder 99+
别名:
Lead
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Pb
CAS号:
分子量:
207.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141723
酶委員會索引編號:
231-100-4
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
solid
bp
1740 °C/1013 hPa
mp
327 °C
密度
11.3 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
no temp limit
InChI
1S/Pb
InChI 密鑰
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Identity (elemental analysis): conforms
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Particle size (< 100 µm): ≥ 99 %
象形圖
Health hazardEnvironment
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects