主要文件
1.10130
Millipore
马铃薯葡萄糖琼脂
GranuCult® prime, USP, APHA, granular, suitable for pharmaceutical
别名:
PDA, Potato Glucose Agar
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41106200
NACRES:
NA.74
Agency
APHA
USP
质量水平
无菌性
non-sterile
表单
granular
制造商/商品名称
GranuCult® prime
技术
microbiological culture: suitable
pH值(酸碱度)
5.6 (21 °C, 39 g/L in H2O, after autoclaving)
溶解性
39 g/L
堆积密度
610 kg/m3
应用
microbiology
pharmaceutical
储存温度
15-25°C
适用性
molds
yeasts
联系
替代品:1.10130.5007
分析说明
外观(净度):透明至微乳白色
外观(颜色):粉色
pH值(25 °C):5.4-5.8
生长(白地霉 DSM 1240):好至非常好
生长(团青霉 ATCC 10428):中等至好
生长(埃泽楼发癣菌 ATCC 28454):中等至好
孵化:5 天;28 °C
符合 EP 和 USP 统一方法的生长促进测试:
参考培养基上的接种物(白色念珠菌 ATCC 10231(WDCM 00054)):10 - 100
参考培养基上的接种物(巴西曲霉(黑曲霉)ATCC 16404 (WDCM 00053)):10-7.4
参考培养基上的接种物(酿酒酵母ATCC 9763(WDCM 00058)):10-100
参考培养基上的接种物(胶红酵母 DSM 70403):10-100
菌落计数(白色念珠菌 ATCC 10231(WDCM 00054)):
菌落计数(巴西曲霉(黑曲霉)ATCC 16404 (WDCM 00053)):
菌落计数(酿酒酵母ATCC 9763(WDCM 00058)):
菌落计数(胶红酵母 DSM 70403):
在测试培养基上回收(白色念珠菌ATCC 10231(WDCM 00054)): ≥ 在测试培养基上回收(巴西曲霉(黑曲霉)ATCC 16404 (WDCM 00053)): ≥ 在测试培养基上回收(酿酒酵母ATCC 9763(WDCM 00058)): ≥ 在测试培养基上70 %
的回收率(胶红酵母 DSM 70403): ≥ 70 %
孵育:最多 5 天;20-25 °C
附注
我们现提供两种类型的培养基:GranuCult®优质颗粒状培养基和NutriSelect®高性价比粉末状培养基,满足用户不同层次的需求。
商标后的品级称号basic(基础)、plus(加强)或prime(特级)代表产品的不同质控水平,从基础的质控到标准质控加强版到全面合规的特级质控水平。
法律信息
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
访问文档库
商品
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.