agency
according to DIN 19266
產品線
Titrisol®
pH值
7.00 (20 °C in H2O)
密度
1.08 g/cm3 at 20 °C
應用
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
形式
mixture
儲存溫度
15-25°C
一般說明
Titrisol®浓缩标准缓冲液[磷酸盐;pH=7.00±0.02 (20 °C)]由ISO/IEC 17025认可校准实验室按照DIN 19268标准采用复合玻璃电极和5点校准法,对照符合DIN 19266标准认证的一级标准参考物质完成分析。Titrisol®浓缩标准缓冲液兼具使用方便和极致精确的特点,适合用于pH测量仪的日常校准和监测。如配制即用型pH缓冲液,只需稀释Titrisol®浓缩缓冲液即可。
應用
- A novel and efficient voltammetric sensor for the simultaneous determination of alizarin red S and tartrazine: 本研究利用缓冲浓缩液开发了一种聚(亮氨酸)官能化碳糊电极。它证明了缓冲溶液在提高环境和生化测定中伏安传感器的准确性和灵敏度方面的关键作用 (Moulya et al., 2024)。
- Nitrocellulose for Prolonged Permeation of Levofloxacin HCl-Salicylic Acid In Situ Gel: 在硝化纤维素基原位凝胶的配制过程中,采用研究级缓冲浓缩物保持 pH 稳定,从而改善药物应用中的药物输送系统(Khaing et al., 2024)。
- The development of lateral flow devices for urinary biomarkers to assess kidney health: 本研究整合了高纯度浓缩缓冲剂,以实现侧向层析装置的最佳性能,凸显它们在临床诊断和生化测定中的重要性(D′Souza et al., 2024)。
- Determination of lamotrigine in human plasma by HPLC-PDA: 浓缩缓冲剂在法医学血浆拉莫三嗪水平分析中至关重要,说明它们在提高药物检测的可靠性和准确性方面具有重要意义 (Sánchez-Sellero et al., 2024。
- On-Chip Electrochemical Sensing with an Enhanced Detecting Signal Due to Concentration Polarization-Based Analyte Preconcentration: 浓缩缓冲剂对于创建片上电化学传感器至关重要,通过改进的检测信号促进分析化学取得重大进步 (Park et al., 2024)。
特點和優勢
- 可溯源至NIST和PTB的一级标准参考物质
- 分析标准级
- 批次特定的详细分析证书(CoA)提供不确定性数据和可追溯性
分析報告
pH值(20 °C):7.00+/-0.02
根据DIN 19266,使用标准缓冲液制备用参比物质进行多点校准(根据DIN 19268)后,用组合玻璃电极稀释至500 ml后测量。
根据DIN 19266,使用标准缓冲液制备用参比物质进行多点校准(根据DIN 19268)后,用组合玻璃电极稀释至500 ml后测量。
法律資訊
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
標準品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1