主要文件
1.09613
Supelco
Toluene-4-sulfonic acid monohydrate
for analysis EMSURE® ACS
别名:
Toluene-4-sulfonic acid monohydrate, p-Toluenesulfonic acid, Tosylic acid, Tosic acid, PTSA
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H8O3S · xH2O
CAS号:
分子量:
172.20 (anhydrous basis)
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
EC索引号:
203-180-0
NACRES:
NA.21
等级
ACS reagent
质量水平
产品线
EMSURE®
方案
≥99.0% anhydrous basis (acidimetric)
表单
crystals
自燃温度
600 °C
效能
2570 mg/kg LD50, oral (Rat)
组成
Water, 9.5-11.5% Karl Fischer
杂质
≤0.1% Sulfated ash
pH值(酸碱度)
1 (20 °C, 650 g/L in H2O, anhydrous substance)
沸点
140 °C/27 hPa
mp
56 °C (Elimination of water of crystallisation)
转变温度
flash point 180 °C
溶解性
750 g/L
堆积密度
510 kg/m3
痕量阴离子
sulfate (SO42-): ≤0.3%
痕量阳离子
Fe: ≤0.01%
Na: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
储存温度
15-25°C
SMILES字符串
[S](=O)(=O)([O-])c1ccc(cc1)C.[O+H3]
InChI
1S/C7H8O3S.H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1H2
InChI key
KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
联系
Replaces: TX0770; TX0770-3
分析说明
Assay (acidimetric, calc. on anhydrous substance): ≥ 99.0 %
Identity: passes test
Appearance of solution: conforms
Sulphate (SO₄): ≤ 0.3 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.01 %
Na (Sodium): ≤ 0.002 %
TLC-Test: passes test
Sulfated ash: ≤ 0.1 %
Water (according to Karl Fischer): 9.5 - 11.5 %
法律信息
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2