About This Item
线性分子式:
C16H18N3S · C15H16N3S ·2 Cl
CAS号:
分子量:
625.68
颜色索引号:
52010/52015
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116130
NACRES:
NA.21
质量水平
表单
solid
IVD
for in vitro diagnostic use
pH值(酸碱度)
2.9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
溶解性
100 g/L
堆积密度
610 kg/m3
应用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[s+]1c2c(nc3c1cc(cc3)N(CC)CC)ccc(c2)N(CC)CC
[Cl-].[Cl-].CNc1ccc2N=C3C=C\C(C=C3Sc2c1)=[N+](\C)C.CN(C)c4ccc5N=C6C=C\C(C=C6Sc5c4)=[N+](\C)C
InChI
1S/C16H18N3S.C15H15N3S.2ClH/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;1-16-10-4-6-12-14(8-10)19-15-9-11(18(2)3)5-7-13(15)17-12;;/h5-10H,1-4H3;4-9H,1-3H3;2*1H/q+1;;;/p-1
InChI key
YOWZJZJLXUQHGF-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
天蓝染剂 II(C.I.52010/ 52015)是一种无水染料,用于制备用于人血和骨髓涂片染色的彩色染色液。染料Azure II (C.I.52010/52015) - 在显微镜下是一种明确的蓝色I和亚甲基蓝(1+1)的混合染料,通过添加伊红Y用于血液染色。细胞核的染色是由于伊红Y染料和Azur B与DNA的复合物的分子相互作用。两种染料组合成伊红Y - Azur B-DNA复合体,最终染色的强度取决于Azur B含量和Azur B : Eosin Y比例。
此外,染色结果可能随固定、染色时间、溶液或缓冲物质ph值的影响而变化。该染料是CE认证的IVD产品,具有稳定的染料含量和可靠的高质量,这是可重复诊断染色的主要前提之一。 有关更多细节,请参阅使用说明(IFU)。IFU可从本网站下载。
此外,染色结果可能随固定、染色时间、溶液或缓冲物质ph值的影响而变化。该染料是CE认证的IVD产品,具有稳定的染料含量和可靠的高质量,这是可重复诊断染色的主要前提之一。 有关更多细节,请参阅使用说明(IFU)。IFU可从本网站下载。
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3