Key Documents
1.09200
Millipore
电源充电器
for use with MAS-100 NT®, with Lemo plug
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103403
NACRES:
NA.74
材料
plastic hardware
agency
non-compendial
特點
electronic
包裝
pkg of 1 kit
應用
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
相容性
for use with MAS-100 NT® Ex
for use with MAS-100 NT®
儲存溫度
room temp
一般說明
电源充电器是MAS-100 NT® 空气采样器的附加附件。MAS-100 NT®是一种行业标准的空气采样器,旨在监测洁净室和卫生超敏感区域的空气微生物。其高回收率基于Andersen撞击原理。集成气流传感器可补偿环境中压力和温度的差异。MAS-100 NT®电源充电器的输入电压为100至240 V AC(47至63 Hz,1.5至0.7 A),输出电压为24 V DC±5%(2.7 A)。电缆长度因国家而异。
應用
电源充电器是MAS-100 NT® 空气采样器的附加附件,可用于在受控环境(最高ISO 5洁净室)中对环境空气进行微生物监测。微生物空气采样设备广泛用于制药和个人护理行业以及食品、饮料和环境应用中。
聯結
替代:4.86729.0001
法律資訊
MAS-100 NT is a registered trademark of MBV AG
儲存類別代碼
10-13 - German Storage Class 10 to 13