主要文件
1.09195
Millipore
MAS 100 NT的带孔盖(300 x 0.6 mm)
300 hole x 0.6mm, Aluminium, Suitable for MAS-100 NT®/ MAS-100 VF®
别名:
穿孔盖, 采样头,筛头
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103403
NACRES:
NA.74
物料
aluminum lid
Agency
non-compendial
产品线
MAS-100®
特点
no. of holes 300 autoclavable
包装
pkg of 1 unit
参数
20 m/s impaction speed (at flow rate of 100 L/min)
孔直径
0.6 mm
应用
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
相容性
for use with 90mm Petri Dishes
for use with MAS-100 NT®
for use with MAS-100 VF®
储存温度
no temp limit
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
用于 MAS-100 NT® 的穿孔盖(300 x 0.6 mm)由阳极氧化铝制成,可与便携式MAS-100 Nt和® 和 MAS-100 VF® 微生物空气采样器一起使用。 穿孔盖的筛子位于适用空气采样器的核心。每个孔必须具有相同的直径和长度,才能正确加速吸入空气。穿孔筛网的厚度为3mm,确保清晰的撞击射流。撞击速度定义物理采样效率。孔之间和盖之间的截断值D50(50%颗粒因惯性撞击琼脂而50%颗粒随气流耗尽时的粒度)必须相同。这就是为什么要对孔筛进行严格质量控制的原因。具有300个直径为0.6 mm 孔的筛网在流速为 100 l/min时,可产生约 20 m/s的撞击速度。这种撞击速度可实现很高的物理效率,意味着在粒度小于1.1 μm(D50,计算值,验证研究中低于0.8 μm)小颗粒中的采样效率可超过50%,同时保持撞击在琼脂表面微生物的活力(生物效率)。
每个单独的MAS空气采样器模型,均已进行独立的物理效率和生物效率验证。穿孔盖可进行高压灭菌,也可使用与阳极氧化铝兼容的任何灭菌剂进行灭菌,避免在高等级洁净室中出现假阳性结果。无论使用何种盖子,仪器的采样效率必须保持相同。我们的穿孔盖可在MAS空气采样器上多次更换,如是具有相同筛网样式的穿孔盖,则无需重新校准。
应用
带 300 x 0.6mm 孔筛的穿孔盖,用于受控环境(如ISO 5洁净室),与便携式 MAS-100® 微生物空气采样器一起使用,对环境空气进行微生物监测。 微生物空气采样设备广泛用于制药和个人护理行业以及食品、饮料和环境应用。
法律信息
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 NT is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 VF is a registered trademark of MBV AG
储存分类代码
10-13 - German Storage Class 10 to 13