主要文件
1.09017
Supelco
TOC标准液
according to EN 1484-H3, according to DIN 38409-H3, 1000 mg/L potassium hydrogen phthalate in water (stabilized), Certipur®
别名:
总有机碳标准溶液:
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
agency
according to DIN 38409-H3
according to EN 1484-H3
品質等級
產品線
Certipur®
濃度
1000 mg/L potassium hydrogen phthalate in water (stabilized)
技術
TOC: suitable
儲存溫度
15-25°C
一般說明
根据EN 1484-H3/DIN 38409-H3,作为水中邻苯二甲酸氢钾,稳定1000 mg/l Certipur®
总有机碳(TOC)是衡量有机化合物中碳总量的指标。这是评估水质是否存在可能的有机污染的一个关键参数。
應用
本标准品旨在校准和验证用于测量总有机碳(TOC)的分析仪器。
特點和優勢
  • 即用型溶液
  • 可追溯至SI和更高等级的NIST标准品
  • 通过质量平衡法和重量法制备值进行的纯度测定对标准品赋值
  • 依照ISO Guide 35标准评估均一性
  • 100 mL高密度聚乙烯瓶封装,保证安全运送
  • 随附分析证书(CoA),提供有效期信息用于有效审核
  • 以去离子水为溶剂制备而成
分析報告
(可溯源至NIST SRM 84L)
测量不确定度: ± 10 mg/l
TOC:990 - 1010 mg/l
法律資訊
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany