主要文件
1.08030
Supelco
Selenium reagent mixture
GR (for the determination of nitrogen acc. to Wieninger)
别名:
Wieninger′s reagent
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352402
NACRES:
NA.21
质量水平
特殊分析物
nitrogen
技术
photometry: suitable
pH值(酸碱度)
5.4 (25 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
堆积密度
600 kg/m3
储存温度
15-25°C
分析说明
Copper sulfate content (complexometric): ≥ 1.45 %
Sodium sulfate content (acidimetric): ≥ 94.0 %
Selenium content (gravimetrically): ≥ 1.5 %
Application test (total nitrogen): conforms
危险声明
预防措施声明
危险分类
Aquatic Chronic 3
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3