主要文件
1.07729
Millipore
硅胶 60 (小于0.063 mm)
for column chromatography
别名:
二氧化硅
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
SiO2
CAS号:
分子量:
60.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41115711
酶委員會索引編號:
231-545-4
价格与库存信息目前不能提供
品質等級
形狀
solid
基質活性組
Irregular-Shaped Silica Gel
pH值
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
體積密度
200‑1430 kg/m3
分離技術
normal phase
儲存溫度
no temp limit
SMILES 字串
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI 密鑰
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
irregularly shaped silica gel matrix ideal for simple adsorption processes and normal-phase chromatography
特點和優勢
Silica gel 60 (less than 0.063 mm) provides users with:
  • High adsorptive capacity
  • High chemical inertness and non-toxicity.
  • Protective moisture-sensitive substances during storage and transport or for maintaining the dryness of anhydrous solvents.
  • Granulates in different sizes or beads
包裝
Plastic bottle
分析報告
pH-value (10 % suspension): 6.5 - 7.5
Fe (Iron): ≤ 0.02 %
Loss on drying: ≤ 7.0 %
Particle size: 95 % < 0,063 mm