一般說明
25 塑料板 20 x 20cm
我们的经典硅胶薄层层析板是根据我们久经考验的硅胶60组成,并且还具有独特的聚合物粘结剂在一个非常贴和硬表面也不会开裂或起泡,甚至允许与表面铅笔书写而不会有风险和破坏层。
聯結
替代:5748-7; 5748
分析報告
比表面积(根据BET;5-Pt测量):480 - 540 m²/g
孔体积(N₂-等温线):0.74 - 0.84 ml/g
d 50(激光衍射,尺寸分布):9.7- 11.7 µm
涂板厚度:175 - 225 µm
每块板的层厚度偏差: ≤ 40 µm
色谱检测:
显色试验
hRf 值
- bleu vif organol,显色试验,亲脂性:
11 - 25
- Ceres Black G,颜色测试,亲脂性:34 - 48
- 紫罗兰色,颜色测试,亲脂性:52 - 67
分离数(颜色测试,亲脂性): ≥ 10.5
在活化板上测定的典型值
展开剂:甲苯(相对湿度 45%)
孔体积(N₂-等温线):0.74 - 0.84 ml/g
d 50(激光衍射,尺寸分布):9.7- 11.7 µm
涂板厚度:175 - 225 µm
每块板的层厚度偏差: ≤ 40 µm
色谱检测:
显色试验
hRf 值
- bleu vif organol,显色试验,亲脂性:
11 - 25
- Ceres Black G,颜色测试,亲脂性:34 - 48
- 紫罗兰色,颜色测试,亲脂性:52 - 67
分离数(颜色测试,亲脂性): ≥ 10.5
在活化板上测定的典型值
展开剂:甲苯(相对湿度 45%)