Key Documents
1.06591
Supelco
tetra-Sodium diphosphate decahydrate
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
别名:
tetra-Sodium diphosphate decahydrate, tetra-Sodium pyrophosphate, TSPP
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Na4O7P2 · 10H2O
CAS号:
分子量:
446.06
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶委員會索引編號:
231-767-1
NACRES:
NA.21
等級
ACS reagent
品質等級
agency
reag. Ph. Eur.
產品線
EMSURE®
化驗
99.0-103.0% (acidimetric)
形狀
solid
雜質
≤0.001% Total nitrogen (N)
≤0.01% Insoluble matter
pH值
9.5-10.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
988 °C (anhydrous substance)
密度
1.82 g/cm3 at 20 °C
體積密度
650 kg/m3
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.1%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
正離子痕跡
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/4Na.H4O7P2.10H2O/c;;;;1-8(2,3)7-9(4,5)6;;;;;;;;;;/h;;;;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6);10*1H2/q4*+1;;;;;;;;;;;/p-4
InChI 密鑰
VZWGHDYJGOMEKT-UHFFFAOYSA-J
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
聯結
Replaces: SX0740-1
分析報告
Assay (acidimetric): 99.0 - 103.0 %
Insoluble matter: ≤ 0.01 %
pH-value (5 %; water, 25 °C): 9.5 - 10.5
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Orthophosphate (PO4): ≤ 0.1 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Corresponds to ACS, Reag. Ph Eur
法律資訊
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1