文件
1.05747
Supelco
TLC板,硅胶60 RP-2 F₂₅₄(硅烷化)25片玻璃板20 x 20 cm
glass support, fluorometric, pkg of 25 plates, plate L × W 20 cm × 20 cm, suitable for thin layer chromatography (TLC)
别名:
Silanized RP-2 Silica Gel TLC Plates
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115711
NACRES:
NB.21
材料
glass support
silica gel 60 matrix
品質等級
特點
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
包裝
pkg of 25 plates
技術
thin layer chromatography (TLC): suitable
層厚度
250 μm
板長度 × 寬度
20 cm × 20 cm
粒徑
9.5-11.5 μm
孔徑
60 Å medium pore diameter
檢測方法
fluorometric (flourescent indicator F254)
儲存溫度
2-30°C
一般說明
RP修饰板用于两个目的:作为HPLC的试用方法和为特殊的分离选择各种溶剂系统。我们的RP修饰的硅胶层非常适合许多具有挑战性的分离,这些分离是未经修饰的硅胶所无能为力的。这些胶层使用水溶剂系统来分离极度非极性的物质,并对能适应离子对色谱的特定物质进行分析。更重要的是’,RP修饰的硅胶层很少受环境湿度的影响。和未修饰的硅胶不同,RP相不表现出催化活性。这使得它们成为易于氧化降解的不稳定物质的首选。
玻璃 TLC 板,涂有荧光指示剂 F254 的 RP-2 改性硅胶。用于薄层层析应用的TLC RP-18修饰硅胶板是以25块20x20尺寸的包装进行提供的。
聯結
替代品:5747-7; 5747
分析報告
特定表面积(根据BET;5-Pt测量):480 - 540 m²/g
孔体积(N₂-等温线):0.74 - 0.84 ml/g
d 50(激光衍射,尺寸分布):13 - 14 µm
层厚度:190 - 250 µm
每块板的层厚度偏差: ≤ 40 µm
色谱检测:
A)胆固醇检测
hRf值
- 胆固醇,胆固醇检测:
80 - 90
B)类固醇检测
- 甲睾酮,类固醇检测:35 - 44
- Reichstein S,类固醇检测:46 - 54
- 氢化可的松,类固醇检测:53 - 61
在活化板上确定的典型值(120°C,15 min)
洗脱剂a)丙酮/水(95/5 v/v)
洗脱剂b)乙腈/水(60/40 v/v)
访问文档库
商品
HPTLC plates provide superior separation, speed, and sensitivity, making them ideal for advanced qualitative and quantitative analysis.
HPTLC plates provide superior separation, speed, and sensitivity, making them ideal for advanced qualitative and quantitative analysis.
HPTLC plates provide superior separation, speed, and sensitivity, making them ideal for advanced qualitative and quantitative analysis.
HPTLC plates provide superior separation, speed, and sensitivity, making them ideal for advanced qualitative and quantitative analysis.