solid
效力
36000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
5-7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
280-282 °C
溶解度
48 g/L
密度
1.34 g/cm3
體積密度
550 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
S(CCC(N)C(=O)[O-])C.[H+]
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)
InChI 密鑰
FFEARJCKVFRZRR-UHFFFAOYSA-N
一般說明
用于生物化学
應用
L-蛋氨酸,用于生物化学。CAS 63-68-3,pH 5 - 7(10 g/l,H₂O,20 °C)。
分析報告
测定(高氯酸滴定法,以干物质计算)≥99.0 %鉴别(经外光谱)符合检验外观白色或类白色结晶粉末或无色晶体溶液外观(0.5 mol/l,盐酸1 mol/l)无色透明比旋度(α 20/D,50 g/l,盐酸1 mol/l,以干物质计算)+22.5至+23.5紫外吸收(260 nm,0.5 mol/l,1 cm,盐酸 mol/l)≤ 0.50紫外吸收(280 nm,0.5 mol/l,1 cm,盐酸1 mol/l)≤ 0.20氯化物(Cl)≤ 0.02 %硫酸盐(SO₄)≤ 0.01 %重金属(如Pb)≤ 0.001 %As(砷)≤ 0.0005 %Ca (Calcium)≤ 0.001 %Co(钴)≤ 0.0005 %Fe(铁)≤ 0.0005 %K(钾)≤ 0.0005 %Mg(镁)≤ 0.0005 %Na(钠)≤ 0.005 %NH₄(铵)≤ 0.01 %Zn(锌)≤ 0.0005 %外源氨基酸≤ 0.3 %其他茚三酮阳性物≤ 0.1 %干燥失重(105 °C;3 h)≤ 0.3 %
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1