主要文件
1.05552
Supelco
TLC铝板,纤维素
pkg of 25 sheets, sheet L × W 20 cm × 20 cm, aluminum support
别名:
薄层色谱纤维素板
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115711
NACRES:
NB.21
价格与库存信息目前不能提供
材料
aluminum support
cellulose matrix
品質等級
特點
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
包裝
pkg of 25 sheets
技術
thin layer chromatography (TLC): suitable
層厚度
70-110 μm
薄片長度 × 寬度
20 cm × 20 cm
儲存溫度
2-30°C
一般說明
25 铝片 20 x 20cm
我们的纤维素板是用来分析极性物质的。纤维素是一种有机吸附剂,非常适合通过分配色谱法分离亲水性物质。典型的应用包括氨基酸、碳水化合物和磷酸盐以及核酸和核酸衍生物的分析。我们提供两种等级的纤维素板:TLC用于常规分离,HPTLC用于要求苛刻的高性能分离。
應用
  • Simple and sensitive determination of sulfites in Chinese herbal teas by ultrahigh-performance liquid chromatography tandem mass spectrometry: 本研究重点关注 HILIC 技术在草药茶亚硫酸盐含量灵敏分析中的应用,证明了SeQuant® ZIC-HILIC色谱柱在保持稳定性和提高此类测量灵敏度方面的多用途性 (Yang et al., 2022)。
  • Development and validation of LC-MS/MS methods to measure tobramycin and lincomycin in plasma, microdialysis fluid and urine: 本研究利用HILIC方法有效测量各种生物体液中的抗生素,为该色谱柱在药代动力学研究中的适用性提供了实例(Pandey et al., 2020)。
  • Application of Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography for the Quantification of Flavonoids in Genista tinctoria Extract: 介绍了 HILIC 在有效分离和定量黄酮类化合物方面的应用,揭示了该色谱柱在处理复杂草药基质方面的有效性(Sentkowska et al., 2016)。
  • HPLC-UV method development for fentanyl determination in rat plasma and its application to elucidate pharmacokinetic behavior after i.p. administration to rats: 本研究重点探索SeQuant® ZIC-HILIC开发生物样品中强效阿片类药物的法医和药理学分析方法方面的适用性(Almousa et al., 2011)。
  • Hydrophilic interaction liquid chromatography/positive ion electrospray ionization mass spectrometry method for the quantification of perindopril and its main metabolite in human plasma: 重点介绍了 HILIC 与质谱法在药物及其代谢物分析中的应用,尤其是该色谱柱在提高检测灵敏度方面的作用(Georgakakou et al., 2010)。
聯結
替代:5552-7; 5552
分析報告
层厚度:70 - 110 µm
每块板的层厚度偏差: ≤ 30 µm
氨基酸测试
hRf 值
-L-丝氨酸,氨基酸检测:
20 - 30
- L-苏氨酸,氨基酸检测:29 - 36
- L-丙氨酸,氨基酸检测:30 - 40
- L-蛋氨酸,氨基酸检测:49 - 60
- L-苯丙氨酸,氨基酸检测:59 - 70
- L-亮氨酸,氨基酸检测:66 - 76
在板上测定的典型值
洗脱液:1-丁醇/丙酮/乙酸/水(35/35/7/23 v/v/v/v)展开两次
法律資訊
SeQuant is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ZIC-HILIC is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany