主要文件
1.03887
Supelco
荧光素钠(C.I. 45350)
Fluorescence indicator Reag. Ph Eur
别名:
荧光素钠(C.I.45350)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H10Na2O5
CAS号:
分子量:
376.27
MDL编号:
UNSPSC代码:
12171501
EC索引号:
208-253-0
NACRES:
NB.21
产品名称
荧光素钠(C.I. 45350), indicator Reag. Ph Eur
Agency
reag. Ph. Eur.
质量水平
表单
powder
效能
6720 mg/kg LD50, oral (Rat)
缺失
≤10% loss on drying, 110°C
颜色
red-brown
pH值(酸碱度)
8.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
>300 °C
溶解性
500 g/L
堆积密度
600 kg/m3
λmax
490-492 nm (buffer pH 8.0)
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[Na+].[Na+].[O-]c1cc2c(cc1)C(=C4C(=CC(=O)C=C4)O2)c3c(cccc3)C(=O)[O-]
InChI
1S/C20H12O5.2Na/c21-11-5-7-15-17(9-11)25-18-10-12(22)6-8-16(18)19(15)13-3-1-2-4-14(13)20(23)24;;/h1-10,21H,(H,23,24);;/q;2*+1/p-2
InChI key
NJDNXYGOVLYJHP-UHFFFAOYSA-L
相关类别
分析说明
外观:红棕色粉末,最终具有颗粒状和明亮的部分。
鉴定(IR 光谱):通过测试
最大吸光度λmax.(缓冲液 pH 8.0):490 - 492 nm
比吸光性A 1%/1cm(λ最大;0.025 g/l;缓冲液pH8.0;以干物质计算): ≥ 1850
干燥失重(110 °C): ≤ 10 %
作为指示剂的适用性(银量法吸附指示剂):通过测试
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
423.7 °F - Pensky-Martens closed cup
闪点(°C)
217.6 °C - Pensky-Martens closed cup