主要文件
1.01960
Supelco
磷酸二氢钾/磷酸氢二钠
certified reference material, traceable to NIST (SRM), traceable to PTB
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
质量水平
Agency
traceable to NIST (SRM)
traceable to PTB
储存温度
15-25°C
一般描述
Certipur®认证的二级标准参考物质用于精确校准和监测pH测量仪器和缓冲溶液。它们在我们的ISO/IEC 17025和ISO 17034认可的校准实验室中,根据DIN 19266、IUPAC、NIST、Ph.Eur和USP的规定对照经认证的一级标准参考物质(SRM)进行分析。Certipur®参考材料可提供最大的准确性、可靠性和便利性,并有助于避免昂贵的重复分析。
请访问ISO认书和站点质量自我评估以获取当前认证证书。
通过http://www.sigma-aldrich.com下载您的 证书,以查看认证值,包括不确定性和到期日。
应用
磷酸二氢钾/磷酸二氢钠[pH(S)=6.86₅/pH(S)=7.41₃(25°C)]是经认证的二级标准缓冲溶液,用作pH仪器或pH电极的校准缓冲标准液。
特点和优势
  • 产品随附一份详尽、针对特定批次的分析证书,其中包括质量管理体系相关的数据。
  • 使用两个铂氢电极与NIST & PTB一级标准参考物质[pH(S)=6.865 /pH(S)=7.413 (25 °C))]进行差示电动法,以评定这种Certipur®缓冲溶液的pH值。
  • 这种缓冲标准液的保质期为4年。
  • 这是一种以整洁形式提供的认证参考物质(CRM)。本标准品溶液根据欧洲药典(Ph.Eur. 2.2.3)的指示自行配制而成。
  • 用于精准校准、鉴定和监测pH仪器及其性能的常规评估。
分析说明
pH-值(25 °C):6.861 - 6.867
法律信息
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1