主要文件
1.01910
Millipore
N,N-Bis(2-hydroxyethyl) glycine
(BICINE) buffer substance
别名:
N,N-Bis(2-hydroxyethyl) glycine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H13NO4
CAS号:
分子量:
163.17
MDL编号:
UNSPSC代码:
12161703
EC索引号:
205-755-1
NACRES:
NA.05
质量水平
pH值(酸碱度)
4-5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
185-192 °C
溶解性
100 g/L
堆积密度
364 kg/m3
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[Na+].N(CCO)(CCO)CC(=O)[O-]
InChI
1S/C6H13NO4.Na/c8-3-1-7(2-4-9)5-6(10)11;/h8-9H,1-5H2,(H,10,11);/q;+1/p-1
InChI key
MFBDBXAVPLFMNJ-UHFFFAOYSA-M
分析说明
Assay (perchloric acid titration): ≥ 99 %
Identity (IR-spectrum): passes test
UV-Absorption (250 nm, 50 g/l, 1 cm, water): ≤ 0.05
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Sulphate (SO₄): ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
Loss on Drying (105°C): ≤ 0.2 %
Biological buffer, pKa at 20 °C: 8.35
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3