主要文件
1.01692
Supelco
1-氯丁烷
for liquid chromatography LiChrosolv®
别名:
1-氯丁烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)3Cl
CAS号:
分子量:
92.57
MDL编号:
UNSPSC代码:
12191502
EC索引号:
203-696-6
NACRES:
NA.03
蒸汽压
110 hPa ( 20 °C)
质量水平
描述
isocratic
产品线
LiChrosolv®
方案
≥99.8% (GC)
表单
liquid
自燃温度
280 °C
效能
2200 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.8-10.1 % (v/v)
技术
HPLC: suitable
杂质
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.01% Water
蒸发残留物
≤2.0 mg/L
透射比
227 nm, ≥60%
232 nm, ≥80%
250 nm, ≥98%
沸点
79 °C/1013 hPa
mp
-123 °C
转变温度
flash point -17 °C
密度
0.886 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
ClCCCC
InChI
1S/C4H9Cl/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3
InChI key
VFWCMGCRMGJXDK-UHFFFAOYSA-N
一般描述
LiChrosolv 溶剂具有较高的紫外线透射率、低颗粒数、低酸碱度和低蒸发残留量,因而其是可重现分离的理想选择。由于在分析型HPLC中分离通常在梯度条件下进行,因此我们提供“梯度级”和“等度级”的溶剂。这使得所使用的溶剂的梯度影响最小化。
应用
  • Cl atoms-initiated degradation of 1-Chlorobutane and 2-Chlorobutane: 本研究调查了氯原子引发1-氯丁烷降解的动力学和产物分析。它提供了有关卤代烃对大气影响的见解,具有环境监测和分析相关意义(Kar & Rajakumar, 2023)。
  • Efficient Remediation of p-chloroaniline Contaminated Soil: 本研究在存在纳米零价铁/生物炭复合材料的条件下利用活性过硫酸盐,验证了一种可能适用于修复类似化合物(如 1-氯丁烷)污染的环境的方法。这对于从事土壤净化工作的环境科学家和实验室技术人员尤具价值(Guo et al., 2023)。
  • Rate Coefficient and Mechanism of the OH-Initiated Degradation of 1-Chlorobutane: 本研究重点研究了 1-氯丁烷在大气中被羟基自由基降解的过程,为了解 1-氯丁烷对环境的影响和在大气中的化学行为提供了关键数据——这对环境科学和大气化学研究人员来说非常重要(Jara-Toro et al., 2020)。
  • Genetic programming of catalytic Pseudomonas putida biofilms for boosting biodegradation of haloalkanes: 本研究验证了细菌基因修饰如何增强其降解卤代烷(包括 1-氯丁烷)的能力。对于生物技术和制药领域研究工业应用的新生物降解方法的研究人员,可能值得关注(Benedetti et al., 2016)。
制备说明
产品已经过0.2 μm过滤器过滤
分析说明
纯度(GC): ≥ 99.8 %
同一性(IR):符合
蒸发残渣: ≤ 2.0 mg/l
水: ≤ 0.01 %
酸度: ≤ 0.0002 meq/g
碱度: ≤ 0.0002 meq/g
透射率(227 nm): ≥ 60 %
透射率(232 nm): ≥ 80 %
透射率(从250起 nm开始): ≥ 98%
经0.2 µm过滤器过滤
其他说明
欢迎探索各式各样的实验室安全配件和设备,以安全操作溶剂,在首次使用时就能获得较高的安全水平。
法律信息
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
FlameHealth hazard
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
10.4 °F - closed cup
闪点(°C)
-12 °C - closed cup