主要文件
1.01126
Supelco
磷酸二氢铵
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
别名:
磷酸二氢铵
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(NH4)H2PO4
CAS号:
分子量:
115.03
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352301
EC索引号:
231-764-5
NACRES:
NA.21
方案:
≥99.0% (acidimetric)
等级:
ACS reagent
表单:
solid
等级
ACS reagent
质量水平
Agency
reag. Ph. Eur.
蒸汽压
0.066 hPa ( 125 °C)
产品线
EMSURE®
方案
≥99.0% (acidimetric)
表单
solid
效能
5750 mg/kg LD50, oral (Rat)
>7940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
杂质
≤0.005% Insoluble matter
pH值(酸碱度)
3.8-4.4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
190 °C
密度
1.80 g/cm3 at 20 °C
堆积密度
800‑1100 kg/m3
痕量阴离子
chloride (Cl-): ≤0.0005%
nitrate (NO3-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
痕量阳离子
Ca: ≤0.001%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
Na: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[P](=O)([O-])([O-])[O-].[N+H4].[H+].[H+]
InChI
1S/H3N.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h1H3;(H3,1,2,3,4)
InChI key
LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
  • 玻璃工业烟囱废气污染氢氧化钙制备羟基磷灰石纳米颗粒及表征。:该研究探讨了使用磷酸二氢铵合成羟基磷灰石纳米颗粒,详细介绍了过程和所涉及的分析化学技术。该研究为这种方法的潜在环境和工业应用提供了见解,提供了一种创新的材料合成方法(Abdelmoaty and Mousa, 2024)。
  • 通过酸蚀诱导的纳米切割技术,将LaNiO(3)转移到自组装的光电二极管阵列状LaNiO3/N,P-RGO纳米反应器上,用于高效的光催化氢气生成。:本文讨论了磷酸二氢铵在酸蚀法制备LaNiO(3)基纳米反应器中的应用。所得材料在光催化和制氢方面显示出良好的应用前景,说明了化合物在可再生能源技术中的实用性(Zou et al., 2024)。
  • 可持续环保微波脱碳蛋壳合成纳米羟基磷灰石的研究。:该研究在绿色化学过程中利用磷酸二氢铵从蛋壳合成纳米羟基磷灰石,强调了这种方法在材料科学中的环境效益和可持续性(Mahmoud, 2024)。
  • 基于信号增强摩擦电纳米发电机的智能农业自供电生化传感器。:该创新研究使用磷酸二氢铵开发用于农业应用的自供电生化传感器,突出了其在提高设备灵敏度和可持续性方面的作用(Gao et al., 2024)。
  • 通过经验证的HPLC法监测万古霉素治疗药物在手术患者的效果。:在该临床研究中,磷酸二氢铵作为高效液相色谱(HPLC)方法的一部分用于外科患者万古霉素的监测,证明其在提高分析准确性和患者护理方面的关键作用(Akram et al., 2024)。
联系
替代品:AX1350; AX1350-1; AX1350-20
分析说明
含量(酸度): ≥ 99.0 %
不溶物: ≤ 0.005%
pH值(5%;水;25°C):3.8-8.1
pH值(20%;水):约4.2
氯化物(Cl): ≤ 0.0005%
硝酸盐(NO₃): ≤ 0.001 %
硫酸盐(SO₄): ≤ 0.005 %
重金属(以铅计): ≤ 0.0005 %
Ca(钙): ≤ 0.001 %
Fe(铁): ≤ 0.001 %
K(钾): ≤ 0.005 %
Mg(镁): ≤ 0.0005 %
Na(钠): ≤ 0.005 %
符合ACS试剂 Ph Eur
法律信息
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1