About This Item
线性分子式:
ClCH=CCl2
CAS号:
分子量:
131.39
Beilstein:
1736782
MDL编号:
UNSPSC代码:
12191502
EC索引号:
201-167-4
沸点:
86.7 °C (lit.)
蒸汽压:
61 mmHg ( 20 °C)
推荐产品
蒸汽密度
4.5 (vs air)
质量水平
蒸汽压
61 mmHg ( 20 °C)
产品线
EMPLURA®
表单
liquid
自燃温度
770 °F
效能
4920 mg/kg LD50, oral (Rat)
>29000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
7.9-99 % (v/v) Saturation - at high volume fractions, explosion turns into a decomposition reaction)
折射率
n20/D 1.476 (lit.)
沸点
86.7 °C (lit.)
mp
−84.8 °C (lit.)
溶解性
1.28 g/L
密度
1.463 g/mL at 25 °C (lit.)
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
Cl\C=C(\Cl)Cl
InChI
1S/C2HCl3/c3-1-2(4)5/h1H
InChI key
XSTXAVWGXDQKEL-UHFFFAOYSA-N
一般描述
EMPLURA® 是我们为高纯度产品提供的一种低成本替代产品。借助 EMPLURA,我们提供了一系列溶剂,可用于非管制行业中的多种基本应用以及要求不高的应用,制备实验室工作和清洁目的。EMPLURA 溶剂提供了满足最重要参数的多种规格。
法律信息
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system
储存分类代码
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
闪点(°F)
closed cup - does not flash
闪点(°C)
closed cup - does not flash