agency
APHA
FDA-BAM
ISO 21527-1
ISO
品質等級
法律遵循
FDA
無菌
non-sterile
形狀
granular
包裝
pkg of 500 g
製造商/商標名
GranuCult® prime
儲存條件
dry media (Keep tightly closed)
技術
microbiological culture: suitable
顏色
pink
pH值
5.4-5.8 (25 °C, 32.6 g/L in H2O)
溶解度
32.6 g/L
應用
food and beverages
microbiology
儲存溫度
15-25°C
適合性
molds
yeasts
一般說明
GranuCult® prime氯硝胺-玫瑰红氯霉素(DRBC)琼脂是一种选择性琼脂,用于食品腐败性酵母和霉菌的计数。DRBC是玫瑰红氯霉素琼脂的改良形式。与RBC相比,该培养基含有氯硝胺(0.002 g/L),pH值降低至5.6,玫瑰红的浓度减半(0.025 g/L)。这导致对细菌和酵母的抑制能力上升。氯硝胺的加入可抑制毛霉菌的快速蔓延,并限制了其它微生物的菌落大小,简化菌落计数。
應用
GranuCult® prime氯硝胺-玫瑰红氯霉素琼脂适用于食品腐败性酵母和霉菌的计数。
特點和優勢
- GranuCult® 提供优良的颗粒培养基
- 安全并且具有可持续性,因为与细粉尘和有毒物质吸入相关风险减少,从而导致更安全的工作环境
- 良好的可湿性、可溶性和自由流动特性
- 方便,即便在温暖或潮湿的环境下成分分离和结块都极少
- 高批次间可重复性
- 货架期延长至五年
- 测试菌株数量多,超过所有法规要求
- 造粒技术让我们可以添加许多添加剂,无需单独添加
分析報告
外观(净度):透明至微乳白色
外观(颜色):粉色
pH值(25 °C):5.4-5.8
根据最新版本的DIN EN ISO 11133进行生长促进测试。
参考培养基上的接种物(酿酒酵母ATCC 9763(WDCM 00058)):
菌落计数(酿酒酵母ATCC 9763(WDCM 00058)):
在测试培养基上回收(酿酒酵母ATCC 9763(WDCM 00058)): ≥ 50%
参考培养基上的接种物(巴西曲霉(黑曲霉)ATCC 16404 (WDCM 00053)):
菌落计数(巴西曲霉(黑曲霉)ATCC 16404 (WDCM 00053)):
在测试培养基上回收(巴西曲霉(黑曲霉)ATCC 16404 (WDCM 00053)): ≥ 50%
参考培养基上的接种物(白色念珠菌ATCC 10231(WDCM 00054)):
菌落计数(白色念珠菌ATCC 10231(WDCM 00054)):
在测试培养基上回收(白色念珠菌ATCC 10231(WDCM 00054)): ≥ 50%
参照培养基上的接种物(总状毛霉ATCC 42647(WDCM00181)):
菌落计数(总状毛霉 ATCC 42647(WDCM00181)):
在测试培养基上回收(总状毛霉 ATCC 42647(WDCM00181)): ≥ 50%
生长(大肠杆菌ATCC 8739(WDCM 00012)):无生长
生长(大肠杆菌ATCC 25922(WDCM 00013)):无生长
生长(枯草芽孢杆菌ATCC 6633(WDCM 00003)):无生长
孵育:25 ± 1 °C孵育5天
。50%的回收率等于0.5的生产率值。
所示的菌落数为三次测定的总和。
参考培养基:SABOURAUD葡萄糖琼脂
外观(颜色):粉色
pH值(25 °C):5.4-5.8
根据最新版本的DIN EN ISO 11133进行生长促进测试。
参考培养基上的接种物(酿酒酵母ATCC 9763(WDCM 00058)):
菌落计数(酿酒酵母ATCC 9763(WDCM 00058)):
在测试培养基上回收(酿酒酵母ATCC 9763(WDCM 00058)): ≥ 50%
参考培养基上的接种物(巴西曲霉(黑曲霉)ATCC 16404 (WDCM 00053)):
菌落计数(巴西曲霉(黑曲霉)ATCC 16404 (WDCM 00053)):
在测试培养基上回收(巴西曲霉(黑曲霉)ATCC 16404 (WDCM 00053)): ≥ 50%
参考培养基上的接种物(白色念珠菌ATCC 10231(WDCM 00054)):
菌落计数(白色念珠菌ATCC 10231(WDCM 00054)):
在测试培养基上回收(白色念珠菌ATCC 10231(WDCM 00054)): ≥ 50%
参照培养基上的接种物(总状毛霉ATCC 42647(WDCM00181)):
菌落计数(总状毛霉 ATCC 42647(WDCM00181)):
在测试培养基上回收(总状毛霉 ATCC 42647(WDCM00181)): ≥ 50%
生长(大肠杆菌ATCC 8739(WDCM 00012)):无生长
生长(大肠杆菌ATCC 25922(WDCM 00013)):无生长
生长(枯草芽孢杆菌ATCC 6633(WDCM 00003)):无生长
孵育:25 ± 1 °C孵育5天
。50%的回收率等于0.5的生产率值。
所示的菌落数为三次测定的总和。
参考培养基:SABOURAUD葡萄糖琼脂
腳註
我们现提供两种类型的培养基:GranuCult®优质颗粒状培养基和NutriSelect®高性价比粉末状培养基,满足用户不同层次的需求。
商标后的品级称号basic(基础)、plus(加强)或prime(特级)代表产品的不同质控水平,从基础的质控到标准质控加强版到全面合规的特级质控水平。
商标后的品级称号basic(基础)、plus(加强)或prime(特级)代表产品的不同质控水平,从基础的质控到标准质控加强版到全面合规的特级质控水平。
法律資訊
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3