文件
1.00045
Millipore
MUP选择性补充剂
For the preparation of TOS-MUP agar, For the enumeration of Bifidobacteria
别名:
选择性补充剂MUP,MUP补充剂
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106212
NACRES:
NA.74
agency
ISO 29981
品質等級
形狀
lyophilized powder
技術
microbiological culture: suitable
應用
food and beverages
microbiology
儲存溫度
2-8°C
適合性
Bifidobacterium spp.
一般說明
MUP选择性补充剂含有冻干形式的莫匹罗星锂。莫匹罗星锂选择性抑制乳制品中典型乳酸菌的生长,例如乳酸杆菌乳球菌链球菌明串珠菌,而双歧杆菌可以不受抑制地生长。
應用
MUP选择性补充剂用作TOS-MUP琼脂制备的补充剂。适用于乳制品中双歧杆菌的计数(益生菌、酸奶、类似酸奶的产品,以及含有双歧杆菌的婴儿配方奶粉等干奶产品)。
聯結
替代:1.00045.0017
分析報告
外观(澄清度):澄清
测试作为对丙酸丙酸琼脂(1.00043.0500)的补充剂。
在测试培养基上的回收率
-动物双歧杆菌乳酸亚种ATCC 27536:
≥ 70 %
- 短双歧杆菌ATCC 15700: ≥ 70 %
- 长双歧杆菌ATCC 15707: ≥ 70 %
生长
- 干酪乳杆菌ATCC 393(WDCM 00100):
无生长
- 保加利亚乳杆菌ATCC 11842 (WDCM 00102):无生长
- 唾液链球菌嗜热亚种DSM 20259:无生长
培养:在37°C下72 hrs.,厌氧。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3