产品名称
乙腈, for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
等级
ACS reagent
for extraction
质量水平
Agency
reag. Ph. Eur.
蒸汽密度
1.41 (vs air)
蒸汽压
72.8 mmHg ( 20 °C)
97 hPa ( 20 °C)
描述
for analytical purposes
产品线
EMSURE®
方案
≥99.5% (GC)
表单
liquid
自燃温度
524 °C
973 °F
expl. lim.
16 %
dilution
(for analytical testing)
杂质
≤0.0001 meq/g Alkalinity
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.005% Cyanide (CN)
≤0.1% Water
蒸发残留物
≤0.001%
颜色
clearAPHA: ≤10
折射率
n20/D 1.344 (lit.)
沸点
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
转变温度
flash point 2 °C
密度
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
痕量阳离子
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
SMILES字符串
CC#N
应用
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
包装形式
neat
储存温度
2-30°C
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
- 改进的QuEChERS超高效液相色谱-串联质谱联用方法:该研究利用乙腈优良的溶剂性对饲料中环吡唑酸进行检测。该方法提高了食品安全化学分析的效率和准确性,证明了乙腈在确保农产品质量方面的关键作用(Peng et al., 2024)。
- 新合成的氟化色氨酸类似物的液相色谱拆分:强调其在药物研究中的应用,乙腈用于复杂氨基酸的色谱对映体分离,对药物开发和分子药理学研究至关重要(Tanács et al., 2024)。
- 1,8-萘酰亚胺衍生物荧光探针的合成与应用:乙腈的多功能性在环境监测荧光探针的合成中得到了体现。它在环境污染物检测和测量中的应用凸显了它对生态研究和安全的重大影响(Negi et al., 2024)。
联系
其他说明
法律信息
相关产品
配件
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
35.6 °F - closed cup
闪点(°C)
2.0 °C - closed cup
其他客户在看
商品
HPLC method determines Drospirenone in progestin medication using Purospher® STAR RP-18e Hibar® HPLC column, meeting USP monograph criteria.
HPLC method determines Drospirenone in progestin medication using Purospher® STAR RP-18e Hibar® HPLC column, meeting USP monograph criteria.
HPLC method determines Drospirenone in progestin medication using Purospher® STAR RP-18e Hibar® HPLC column, meeting USP monograph criteria.
HPLC method determines Drospirenone in progestin medication using Purospher® STAR RP-18e Hibar® HPLC column, meeting USP monograph criteria.