Key Documents
07-633
Sigma-Aldrich
抗HNF3β/FOXA2抗体
Upstate®, from rabbit
别名:
Anti-HNF-3-beta, Anti-HNF3B, Anti-TCF3B
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
mouse, human, rat
製造商/商標名
Upstate®
技術
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
同型
IgG
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... FOXA2(3170)
mouse ... Foxa2(15376)
rat ... Foxa2(25099)
一般說明
该基因可编码DNA结合蛋白的叉头蛋白亚群成员。这些肝细胞核因子是白蛋白和运甲状腺素蛋白等肝脏独有转录本的转录激活剂,且与染色质相互作用。小鼠中的类似蛋白家族成员参与代谢调节以及胰腺和肝脏的分化。该基因与青少年发病的成人型糖尿病病例有关。已经鉴定出了与该基因编码相同蛋白质的两个转录变异体。
特異性
可识别HNF3β/FOXA2。
免疫原
GST 融合蛋白,对应于大鼠肝细胞核因子-3 β/叉头盒A2 (HNF3β/FOXA2)残基 7-86
應用
用抗HNF3β/FOXA2抗体(兔多克隆抗体)检测HNF3β/FOXA2,经证在IHC & WB中有效。
研究子类别
转录因子
研究类别
表观遗传学&核功能
品質
通过免疫印迹对MLE 12细胞的核提取物进行定期评估。
標靶描述
50 kDa
外觀
在 30% 甘油,0.07M Tris-甘氨酸,pH 7.4、0.135M NaCl 和 0.035% 叠氮化钠作为防腐剂的溶液中的蛋白 A 纯化的兔 IgG。
形式:纯化
纯化蛋白A
儲存和穩定性
自收到之日起在-20°C可稳定保存2年。避免反复冻融。为了最大程度地回收产品,在融化后和取下盖子之前,将原始小瓶进行离心。
分析報告
对照
MLE 12核提取物,人类肝脏裂解液
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Temporal-spatial distribution of hepatocyte nuclear factor-3beta in developing human lung and other foregut derivatives.
Stahlman, M T, et al.
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 46, 955-962 (1998)
Forkhead box A2 transcription factor is expressed in all types of neuroendocrine lung tumors
Khoor, Andras, et al.
Human Pathology, 35, 560-564 (2004)
Comparative evaluation of biofilm formation and tolerance to a chemical shock of pathogenic and nonpathogenic Escherichia coli O157:H7 strains.
Marouani-Gadri N, Chassaing D, Carpentier B
Journal of Food Protection null
Circadian regulation of intestinal lipid absorption by apolipoprotein AIV involves forkhead transcription factors A2 and O1 and microsomal triglyceride transfer protein.
Pan, X; Munshi, MK; Iqbal, J; Queiroz, J; Sirwi, AA; Shah, S; Younus, A; Hussain, MM
The Journal of Biological Chemistry null
Zhong-Dong Shi et al.
Cell stem cell, 20(5), 675-688 (2017-02-16)
Human disease phenotypes associated with haploinsufficient gene requirements are often not recapitulated well in animal models. Here, we have investigated the association between human GATA6 haploinsufficiency and a wide range of clinical phenotypes that include neonatal and adult-onset diabetes using