Key Documents
07-623
Sigma-Aldrich
抗-Clara细胞分泌蛋白抗体
serum, Upstate®
别名:
Anti-CC10, Anti-CCPBP, Anti-CCSP, Anti-UGB, Anti-UP-1, Anti-UP1
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
serum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
rat, mouse
製造商/商標名
Upstate®
技術
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
同型
IgG
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
特異性
可识别Clara细胞分泌蛋白。
免疫原
对应于与KLH缀合的小鼠CCSP的氨基酸45-68的合成肽
應用
使用经验证可用于IH & WB的抗Clara细胞分泌蛋白抗体检测Clara细胞分泌蛋白。
研究子类别
炎症 & 自身免疫机制
研究类别
炎症 & 免疫学
品質
已通过免疫印迹法对小鼠肺核提取物进行常规评估
標靶描述
10 kDa
外觀
含0.01%叠氮化钠和30%甘油的兔抗血清。
未纯化
儲存和穩定性
自收到之日起在-20°C可稳定保存2年。避免反复冻融。为了最大程度地回收产品,在融化后和取下盖子之前,将原始样品瓶进行离心。
分析報告
对照
肺组织
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Loss of Rab27 function results in abnormal lung epithelium structure in mice.
Bolasco, G; Tracey-White, DC; Tolmachova, T; Thorley, AJ; Tetley, TD; Seabra, MC; Hume, AN
American Journal of Physiology. Cell Physiology null
Clinical aspects of Clara cell 10-kDa protein/ uteroglobin (secretoglobin 1A1)
Shijubo, Noriharu, et al
Current Pharmaceutical Design, 9, 1139-1149 (2003)
Local fetal lung renin-angiotensin system as a target to treat congenital diaphragmatic hernia.
Nogueira-Silva, C; Carvalho-Dias, E; Piairo, P; Nunes, S; Baptista, MJ; Moura, RS; Correia-Pinto, J
Molecular Medicine null
Zhenguang Zhang et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 33(5), 6226-6238 (2019-02-23)
Pulmonary airway epithelial cells (AECs) form a critical interface between host and environment. We investigated the role of the circadian clock using mice bearing targeted deletion of the circadian gene brain and muscle ARNT-like 1 (Bmal1) in AECs. Pulmonary neutrophil
Alveolar epithelial cell therapy with human cord blood-derived hematopoietic progenitor cells.
De Paepe, ME; Mao, Q; Ghanta, S; Hovanesian, V; Padbury, JF
The American Journal of Pathology null