Key Documents
07-415-I
Sigma-Aldrich
抗-Sam 68抗体
serum, from rabbit
别名:
KH domain-containing, RNA-binding, signal transduction-associated protein 1, GAP-associated tyrosine phosphoprotein p62, Src-associated in mitosis 68 kDa protein, Sam68, p21 Ras GTPase-activating protein-associated p62, p68
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
serum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
human, mouse
物種活性(以同源性預測)
rat (based on 100% sequence homology)
技術
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
一般說明
含KH结构域的RNA结合信号转导相关蛋白1(UniProt Q60749,也称GAP相关酪氨酸磷酸化蛋白p62、Khdrbs1、p68、p21 Ras GTP酶激活蛋白相关p62、Sam68、Src有丝分裂相关68 kDa蛋白)由鼠类Khdrbs1基因(基因 ID 20218)编码。Sam68 是含KH结构域 RNA结合蛋白“信号转导和激活 RNA”(STARf)家族一员,该蛋白介导pre-mRNA 剪接、mRNA输出和蛋白质翻译。它以高亲和力结合 UAAA、UUUA, 和UUUUUU 基序。RNA免疫沉淀((RIP)技术采用UV 交联NIH 3T3 细胞的裂解液鉴定了23种Sam68复合物相关mRNA ,包括Thrap1、bri3bp、Myl6、Copeb/KLF6/Zf9、Hmgn1、Smc6和二聚糖。此外,研究发现Sam68是中枢神经系统中Nrxn1可变剪接的关键调节因子,它以神经元活性依赖性形式进行调节。在以pTyr440对肿瘤细胞进行EGF刺激后,在乳腺肿瘤激酶((BRK) 作用下Sam68的C末端核定位信号(NLS)区内部三个酪氨酸残基(pTyr435、pTyr440和 pTyr443)发生磷酸化, 乳腺肿瘤激酶是Sam68核定位的主要调节因子。野生型和Sam68-/- 敲除小鼠的比较研究表明,Sam68对于脂肪细胞分化有正向调节作用,Sam68对年老小鼠的成骨细胞分化有负面影响;。
特異性
该抗血清(也称AD-1或AD1)可识别Sam68,但是不识别其它两种GSG(GRP33、Sam68、GLD-1)蛋白:Sam68样哺乳动物蛋白SLM-1 和 SLM-2。
免疫原
对应于人 Sam 68氨基酸残基 331-348 的KLH偶联的肽。
表位:aa 331-348
應用
研究子类别
信号神经科学
研究类别
信号传导
蛋白印迹分析:一个代表性批次的1:500-1:10,000稀释液在HeLa细胞的 RIPA裂解液中检测Sam 68。
免疫组化分析:一个代表性批次的1:600 稀释液在小鼠结肠组织中检测到Sam 68(数据由麦吉尔大学Stephane Richard提供)。
蛋白质印迹分析:一个代表性批次在HeLa 细胞的内源性Sam 68 和外源表达的GFP-Sam 68 融合体中检测到Sam 68(Chen, Q., et al. (1999).Mol Biol Cell. 10(9):3015-3033).
蛋白质印迹分析:一个代表性批次在GFP-Sam68转染的HEK293、小鼠皮层、海马体、小脑和小鼠脑中检测到Sam 68(Iijima, T., et al. (2011).Cell. 147(7):1601-1614)。
蛋白质印迹分析:一个代表性批次在GFP-Sam68转染的HeLa细胞、MDA-MB-231、MDA-MB-468和BT20中检测到Sam 68(Lukong, K.E., et al. (2005).J Biol Chem. 280(46):38639-38647)。
蛋白质印迹分析:一个代表性批次在分离的小鼠细胞和小鼠胚胎细胞的裂解液中检测到Sam 68(Richard, S., et al. (2005).PLoS Genet. 1(6):e47)。
免疫组织化学分析:一个代表性批次在小鼠小脑、脑干和小脑旁矢状切面中检测到Sam 68(Iijima, T., et al. (2011).Cell. 147(7):1601-1614)。
免疫组化分析:一个代表性批次在胚胎小鼠中检测到Sam 68(Richard, S., et al. (2005).PLoS Genet. 1(6):e47).
免疫细胞化学分析:一个代表性批次在HeLa细胞中检测到Sam 68(Chen, T., et al. (1999).Mol Biol Cell. 10(9):3015-3033)。
蛋白质印迹分析:一个代表性批次在HeLa细胞、GFP-Sam68转染的HeLa细胞和 MDA-MB-468中检测到Sam 68(Lukong, K.E., et al. (2005).J. Biol. Chem. 280(46):38639-38647)。
该抗-Sam 68抗体经过验证可用在蛋白质印迹、免疫组化、免疫细胞化学和免疫沉淀中检测Sam 68。
品質
通过蛋白质印迹对MDA-MB-468细胞裂解液进行了评估。
蛋白质印迹分析:该抗体的1:500稀释液在10 µg MDA-MB-468细胞裂物中检测到Sam68。
標靶描述
观测值〜68 kDa
聯結
替代:07-415
外觀
含 0.05% 叠氮化钠的兔多克隆血清。
未纯化
儲存和穩定性
自收到之日起在-20°C可稳定保存1年。
使用建议:收货后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装到微量离心管中,并储存于-20°C。避免反复冻融循环,以免损坏IgG和影响产品性能。
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
mRNAs associated with the Sam68 RNA binding protein.
Tremblay, GA; Richard, S
RNA Biology null
SAM68 regulates neuronal activity-dependent alternative splicing of neurexin-1.
Iijima, T; Wu, K; Witte, H; Hanno-Iijima, Y; Glatter, T; Richard, S; Scheiffele, P
Cell null
Tyrosine phosphorylation of sam68 by breast tumor kinase regulates intranuclear localization and cell cycle progression.
Lukong, KE; Larocque, D; Tyner, AL; Richard, S
The Journal of Biological Chemistry null
Stéphane Richard et al.
PLoS genetics, 1(6), e74-e74 (2005-12-20)
The Src substrate associated in mitosis of 68 kDa (Sam68) is a KH-type RNA binding protein that has been shown to regulate several aspects of RNA metabolism; however, its physiologic role has remained elusive. Herein we report the generation of
T Chen et al.
Molecular biology of the cell, 10(9), 3015-3033 (1999-09-03)
The GSG (GRP33, Sam68, GLD-1) domain is a protein module found in an expanding family of RNA-binding proteins. The numerous missense mutations identified genetically in the GSG domain support its physiological role. Although the exact function of the GSG domain