主要文件
06-229
Sigma-Aldrich
抗phospho-erbB-2 / HER-2(Tyr1248)抗体
Upstate®, from rabbit
别名:
CD340 antigen, MLN 19, NEU proto-oncogene, Tyrosine kinase-type cell surface receptor HER2, c-erb B2/neu protein, neuroblastoma/glioblastoma derived oncogene homolog, v-erb-b2 avian erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 2 (neuro/glioblastoma der
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物来源
rabbit
质量水平
抗体形式
affinity purified immunoglobulin
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
纯化方式
affinity chromatography
种属反应性
human, rat
包装
antibody small pack of 25 μL
制造商/商品名称
Upstate®
技术
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
同位素/亚型
IgG
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
ambient
靶向翻译后修饰
phosphorylation (pTyr1248)
基因信息
human ... ERBB2(2064)
一般描述
ErbB-2原癌基因又称Neu、EGFR-2或HER-2,是跨膜受体酪氨酸激酶家族的成员,该家族还包括EGF受体和EGFR-3(HER-3或ErbB-3)。虽然ErbB-2没有已知的高亲和力配体,但是它的激酶活性可以在没有配体的情况下通过过表达或与ErbB家族其他成员的异源结合而被激活。在近40%的原发性人类乳腺肿瘤中,ErbB-2基因扩增及其产物的过度表达与淋巴结阳性乳腺癌预后不良有关。ErbB-2在卵巢癌、胃癌、涎腺癌和非小细胞肺癌中也有过表达。因此,ErbB-2是乳腺癌和其他癌症治疗的主要药物靶点之一。
特异性
可识别并特异性活化erbB-2/HER-2癌蛋白,分子量约138 kDa。
基于免疫原性序列的保守性,预测其可与大鼠发生交叉反应。
免疫原
合成的磷酸肽,残基1243-1255,符合人erbB-2/HER-2(C-AENPEpYLGLDVPV)的主要自磷酸化(Tyr1248)位点。
表位:Tyr1248
应用
免疫组织化学:
IHC由独立实验室进行。
免疫细胞化学:
2 µg/mL先前批次产品在EGF处理的A431细胞中显示了针对磷酸化erbB2/HER-2的阳性免疫染色。
研究子类别
生长因子 & 受体
激酶 & 磷酸酶
研究类别
信号传导
该抗磷酸化erbB-2/HER-2(Tyr1248)抗体经过验证可用于IC、WB,从而用于检测磷酸化erbB-2/HER-2(Tyr1248)。
质量
已在A431+/- EGF裂解物中通过蛋白质印迹对进行了评估。
蛋白质印迹分析:
该抗体在10 µg的A431+EGF裂解物中,以1:1000的稀释比例检测到磷酸化erbB2/Her2。
目标描述
185kda
外形
双免疫亲和纯化兔多克隆IgG,溶于含0.1M Tris-甘氨酸(pH7.4)、0.15M NaCl、0.05%叠氮化钠的缓冲液中
经免疫亲和纯化
储存及稳定性
自收到之日起在-20ºC可稳定保存1年。
使用建议:收到后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装到微量离心管中,并储存于 -20°C。避免反复冻融循环,以免损坏 IgG 和影响产品性能。
分析说明
对照
经EGF处理的A431细胞
其他说明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律信息
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
访问文档库
Yuichi Abe et al.
Neuroscience research, 63(2), 138-148 (2008-12-17)
Ligands for the epidermal growth factor receptor ErbB1, such as epidermal growth factor (EGF) and transforming growth factor alpha (TGFalpha), negatively regulate synaptic maturation of GABAergic neurons in the developing neocortex. Here, we evaluated the effects of these ligands in
BIBX1382BS, but not AG1478 or PD153035, inhibits the ErbB kinases at different concentrations in intact cells.
M Egeblad, O H Mortensen, L C van Kempen, M Jaattela
Biochemical and biophysical research communications null
Activation of ErbB2 during wallerian degeneration of sciatic nerve.
Kwon, Y K, et al.
The Journal of Neuroscience, 17, 8293-8299 (1997)
Tonghui Wang et al.
Cancer science, 108(4), 671-677 (2017-02-07)
It is well documented that human epidermal growth factor receptor 2 (HER2) overexpression/amplification is associated with poor survival in breast cancer patients. However, it is largely unknown whether HER2 somatic mutations are associated with survival in HER2-negative breast cancer patients.
Bay846, a new irreversible small molecule inhibitor of EGFR and Her2, is highly effective against malignant brain tumor models.
Longo, Sharon L, et al.
Investigational New Drugs, 30, 2161-2172 (2012)