Key Documents
A276
Sigma-Aldrich
单克隆抗-Na+/K+ ATPase(α亚基) 小鼠抗
clone M7-PB-E9, ascites fluid
别名:
Anti-CMT2DD, Anti-HOMGSMR2
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
ascites fluid
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
M7-PB-E9, monoclonal
分子量
antigen ~110 kDa
物種活性
canine, chicken, human, sheep, pig, bovine, mouse
應無反應活性
rat, Xenopus
技術
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: 1:20
immunohistochemistry (frozen sections): 1:100
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:5000
同型
IgG1
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... ATP1A1(476)
一般說明
Na+/K+ ATPase(NKA)酶包含 α,β 和 γ 亚基。这种酶被广泛表达。ATPase Na+/K+ 转运 亚基 α1(ATP1A1)是 NKA 的主要催化亚基。它的分子量约为 110kDa,有 10 个跨膜片段。α-亚基有 4 种组织特异性表达的不同亚型。α1 主要在肾、神经和肺等多种组织中表达。而 α 2 在骨骼肌和心脏中表达,α3 在大脑中表达,而 α4 明显地定位于睾丸,特别是精子。ATP1A1 由定位至人类染色体 1p13-p11 上的基因所编码。
免疫原
羊肾的 Na+/K+ ATP 酶的 α 亚基。
應用
小鼠源抗-Na+/K+ ATP 酶(α 亚基)单克隆抗体可用于流式细胞分析。
生化/生理作用
Na+/K+ ATPase 参与维持离子稳态,以实现正常的神经元兴奋性、二次转运和神经递质摄取。ATPase Na+/K+转运亚基α 1 (ATP1A1)参与泵送和信号传导功能。ATP1A1 调节细胞跨膜钠和钾离子梯度,对于控制静息膜电位至关重要。此外,ATP1A1 的核苷酸结合结构域促进细胞信号转导和细胞生长。该基因的缺陷导致重度抑郁症(MDD)的发展。
钠/钾 ATP 酶是在高等生物的所有细胞中发现的一种完整的膜酶,负责钠和钾的 ATP 依赖性跨膜转运。这种膜结合酶与许多其他 ATP 酶有关,包括肌质和内质网钙 ATP 酶(SERCA)和质膜钙 ATP 酶(PMCA)。钠/钾 ATP 酶由称为 α 亚基的大型、多通道、跨膜催化亚基和称为 β 亚基的相关较小糖蛋白组成。研究表明,由两个多基因家族编码的 α 亚基有三种亚型(α 1,α 2,α 3)和 β 亚基有两种亚型(β 1 和 β 2)。
钠/钾 ATP 酶的不同异构体表现出组织特异性和发育模式的表达。α 1 和 β mRNA 存在于所有检测的细胞类型中,而 α 2 和 α 3 mRNA 表现出更受限制的细胞特异性表达模式。该 α 亚基已在肾脏、大脑、心脏以及小范围的肝脏、骨骼肌和平滑肌中发现。
標靶描述
Na+/K+ 转运 ATPase 亚基 α1 是一种离子转运泵,对于维持 Na 和 K 离子的跨膜梯度至关重要。
外觀
含有 1 mg/ml BSA 和 0.05% 叠氮化钠的溶液
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
访问文档库
Jan Stindt et al.
Liver international : official journal of the International Association for the Study of the Liver, 33(10), 1527-1535 (2013-06-14)
The bile salt export pump (BSEP, ABCB11) is essential for bile salt secretion at the canalicular membrane of liver cells. Clinical phenotypes associated with BSEP mutations are commonly categorized as benign recurrent intrahepatic cholestasis (BRIC-2) or progressive familial intrahepatic cholestasis
Viviane Wilms et al.
Scientific reports, 6, 34203-34203 (2016-09-30)
In the cochlea, mammals maintain a uniquely high endolymphatic potential (EP), which is not observed in other vertebrate groups. However, a high [K+] is always present in the inner ear endolymph. Here, we show that Kir4.1, which is required in
Viviane Wilms et al.
The Journal of experimental biology, 220(Pt 15), 2701-2705 (2017-05-21)
Mechanoelectrical transduction in the vertebrate inner ear is a highly conserved mechanism that is dependent on K+ influx into hair cells. Here, we investigated the molecular underpinnings of subsequent K+ recycling in the chicken basilar papilla and compared them with
Marry A S Cirilo et al.
Anais da Academia Brasileira de Ciencias, 96(1), e20230971-e20230971 (2024-04-10)
Paraquat (1,1'-dimethyl-4,4'-bipyridyl dichloride) is an herbicide widely used worldwide and officially banned in Brazil in 2020. Kidney lesions frequently occur, leading to acute kidney injury (AKI) due to exacerbated reactive O2 species (ROS) production. However, the consequences of ROS exposure
Interplay between a cytosolic and a cell surface carbonic anhydrase in pH homeostasis and acid tolerance of
Dhiman Sankar Pal et al.
Journal of cell science, 130(4), 754-766 (2017-01-08)