主要文件
05-23-0310
Sigma-Aldrich
利钠肽,C型,人和猪
Member of the natriuretic peptide family that shares structural homology with ANP and plays a role in the regulation of body fluid homeostasis, vascular tone, and vascular growth.
别名:
利钠肽,C型,人和猪
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C93H157N27O28S3
分子量:
2197.60
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
NACRES:
NA.77
质量水平
方案
≥96% (HPLC)
表单
lyophilized solid
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
desiccated
颜色
white to off-white
溶解性
5% acetic acid: 1 mg/mL
运输
ambient
储存温度
−20°C
SMILES字符串
S1SC[C@@H](C(=O)N[C@H](C(=O)NCC(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)NCC(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)NCC(=O)N[C@H](C(=O)NCC(=O)N[C@@H](C1)C(=O)O)CC(C)C)CO)CCSC)CO)[C@H](CC)C)CCCN\C(=N\[H])\N)CC(=O)O)CC(C)C)
InChI
1S/C93H157N27O28S3/c1-12-52(10)76-91(146)104-42-72(127)108-65(44-122)88(143)114-57(26-30-149-11)82(137)118-64(43-121)80(135)103-39-70(125)106-58(31-48(2)3)78(133)101-41-74(129)110-68(92(147)148)47-151-150-46-67(109-73(128)40-100-77(132)54(23-16-18-27-94)111-89(144)66(45-123)119-85(140)59(32-49(4)5)105-69(124)37-96)90(145)116-62(35-53-21-14-13-15-22-53)79(134)102-38-71(126)107-60(33-50(6)7)84(139)112-55(24-17-19-28-95)81(136)115-61(34-51(8)9)86(141)117-63(36-75(130)131)87(142)113-56(83(138)120-76)25-20-29-99-93(97)98/h13-15,21-22,48-52,54-68,76,121-123H,12,16-20,23-47,94-96H2,1-11H3,(H,100,132)(H,101,133)(H,102,134)(H,103,135)(H,104,146)(H,105,124)(H,106,125)(H,107,126)(H,108,127)(H,109,128)(H,110,129)(H,111,144)(H,112,139)(H,113,142)(H,114,143)(H,115,136)(H,116,145)(H,117,141)(H,118,137)(H,119,140)(H,120,138)(H,130,131)(H,147,148)(H4,97,98,99)/t52-,54-,55-,56-,57-,58-,59-,60-,61-,62-,63-,64-,65-,66-,67-,68-,76-/m0/s1
InChI key
UHSBKBYWHCBDCJ-DYGWFTAGSA-N
一般描述
一种利钠肽家族成员,与ANP具有结构同源性,在调节体液稳态、血管张力和血管生长中起作用。以浓度依赖性方式抑制腺苷酸环化酶活性。刺激颗粒鸟苷酸环化酶活性。显示发挥不包括鸟苷酸环化酶激活或腺苷酸环化酶抑制的神经调节作用。
生化/生理作用
主靶标
腺苷酸环化酶,颗粒鸟苷酸环化酶
产物不与ATP竞争。
可逆:否
细胞渗透性:否
包装
警告
毒性:标准处理(A)
序列
H-Gly-Leu-Ser-Lys-Gly-Cys⁶-Phe-Gly-Leu-Lys-Leu-Asp-Arg-Ile-Gly-Ser-Met-Ser-Gly-Leu-Gly-Cys²²-OH(二硫键:6 → 22)]
外形
根据肽含量进行出售。
重悬
溶解后,等分并冷冻保存(-20°C)。储备液可在-20°C最长稳定1个月。
其他说明
Kelley, T., et al. 1997.Am. J. Respir.Cell.Mol.Biol. 16, 464; Inoue, A., et al. 1996.Biochem.Biophys.Res. Commun.221, 703; Savoie, P., et al. 1995.FEBS Lett.370, 6; Trachte, G.J., et al. 1995.Am. J. Physiol.268, C978; Koller, K.J., et al. 1991.Science252, 120; Sudoh, T., et al. 1990.Biochem.Biophys.Res. Commun.168, 863.
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3