主要文件
04-638
Sigma-Aldrich
抗TRF1抗体,克隆BED5 57-6
clone BED5 57-6, Upstate®, from mouse
别名:
TERF1, telomeric repeat binding factor (NIMA-interacting) 1, FLJ41416, PIN2, TRBF1, TRF, TRF1, hTRF1-AS, t-TRF1
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
价格与库存信息目前不能提供
生物来源
mouse
质量水平
抗体形式
affinity purified immunoglobulin
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
BED5 57-6, monoclonal
种属反应性
mouse, rat, hamster, monkey, human
包装
antibody small pack of 25 μg
制造商/商品名称
Upstate®
技术
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
同位素/亚型
IgG1κ
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
ambient
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... TERF1(7013)
特异性
检测 TRF1
免疫原
人 TRF1 蛋白
应用
该抗 TRF1 抗体克隆 BED5 57-6 经过验证可用在 WB、IF 中检测 TRF1。
质量
通过蛋白质印迹在 Hela 细胞裂解液中进行了常规评估。
目标描述
~60 kDa
外形
含 0.05% NaN3 的 PBS 中的亲和的纯化免疫球蛋白
形式:纯化的
其他说明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律信息
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
访问文档库
PTOP and TRF1 help enhance the radio resistance in breast cancer cell.
Li, Z; Yang, X; Xia, N; Yang, L; Yu, H; Zhou, F; X, C; Zhou, Y
Cancer Cell International null
Emily Mason-Osann et al.
EMBO reports, 21(6), e49495-e49495 (2020-04-28)
Cancer cells can activate the alternative lengthening of telomeres (ALT) pathway to promote replicative immortality. The ALT pathway promotes telomere elongation through a homologous recombination pathway known as break-induced replication (BIR), which is often engaged to repair single-ended double-stranded breaks